Masterflex® slangpumpssystem frågor och svar
Att bygga upp det perfekta ekosystemet i laboratoriet är inget man gör i en handvändning. Och det kan uppstå problem; det är därför som vi inte bara levererar topprodukter inom biologi, utan vi kan också svara på frågor som kan uppstå i urvalet.
Se våra vanliga frågor och svar för mer information om våra produkter och tjänster.
Basfakta, peristaltiska pumpar
  1. Hur fungerar en Masterflex® slangpump?
Flödeshastigheter
  1. Vilka flödeshastigheter är möjliga att nå?
  2. Vilken flödesprecision kan jag förvänta mig?
  3. Är de mätta volymerna repeterbara?
  4. Vilken effekt har vätskans viskositet på flödet?
Pumphuvuden
  1. Vilket är det maximala tryck som kan nås?
  2. Vilket är det maximala inloppstrycket?
  3. Vilken är den maximala sughöjden?
  4. Är backventiler nödvändiga?
  5. Kan Masterflex-® pumpar torrköras?
  6. Är Masterflex-® pumpar självflödande?
  7. Är Masterflex® -pumpar av typen positiv undanträngning?
  8. Är Masterflex® pumpar icke-hävertar?
  9. Kan slam eller slipande lösningar pumpas?
  10. Varför erbjuds så många olika pumphuvuden och slangstorlekar?
  11. Är flödet reversibelt?
Slangar
  1. Är slangen viktig?
  2. Inom vilka temperaturområden kan ämnen pumpas?
  3. Vad är kemikalieresistens?
  4. Vad avgör slangens livslängd?
  5. Vilka slangsammansättningar ger längsta livslängden?
  6. Hur påverkar pumphastigheten slangens livslängd?
  7. Är slangen kompatibel med mat och sterila tillämpningar?
  8. Är slangen svår att byta ut?
Drivanordningar
  1. Varför är pumphuvuden tillgängliga utan drivanordningar i L/S-, I/P- och B/T-pumpgrupperna?
  2. Kan mer än ett pumphuvud användas med en enkel drivanordning?
  3. Finns det andra drivsystem tillgängliga än de som visas i den vanliga katalogen?
Hur fungerar en Masterflex® slangpump?
Varje pumpsystem är indelat i tre delar: pumphuvud, drivanordningoch slangar. Pumphuvudet består av en rotor och ett hölje, drivanordningen skapar kraften som behövs för att förflytta rotorn och slangledningen fungerar som pumpkammare. Dessa tre delar pumpar vätska genom att följa nedanstående steg:
  1. Slangledningen är placerad i slangurtaget – mellan rotorn och höljet – där den ockluderas (fastklämd).
  2. Rotorns valsar rör sig över slangledningen och trycker på vätskan. Bakom valsarna återfår slangen sin form, skapar ett vakuum och drar in vätska bakom vakuumet.
  3. En "kudde" av vätska bildas mellan valsarna. Denna är specifik för slangens innerdiameter och rotorns geometri. Flödeshastigheten bestäms genom att multiplicera hastigheten med storleken på kudden. Denna kudde håller sig ganska konstant förutom med väldigt viskösa vätskor.
  4. 4. Se vår enkla animering som visar en Masterflex® slangpump ”in motion”.
Pumphuvuden
1. Vilket är det maximala tryck som kan nås?
Beroende på slangen som du väljer är det maximala tryck som kan erhållas 40 psi (2,7 bar); nominellt tryck är 25 psi (1,7 bar).
2. Vilket är det maximala inloppstrycket?
Vanligtvis 40 psi (2,7 bar), beroende på slangens innerdiameter, väggtjocklek och sammansättning.
3. Vilken är den maximala sughöjden?
Den maximala sughöjden är 29 fot (8,8 m) H20.
4. Är backventiler nödvändiga?
Nej. Vår unika konstruktion gör att de inte behövs.
5. Kan Masterflex-® pumpar torrköras?
Ja. De kan pumpa gaser, vätskor eller blandade faser.
6. Är Masterflex-® pumpar självflödande?
Ja. De kan utveckla vakuum om 26 tum Hg (660 mm Hg) överskrids.
7. Är Masterflex-® -pumpar av typen positiv undanträngning?
Ja. Flödeshastigheten med vatten är direkt proportionerlig med rotorhastigheten upp till drivanordningens maximala kapacitet.
8. Är Masterflex-® pumpar icke-hävertar?
Ja. En vals klämmer alltid fast slangen så att den hålls stängd, och du får inget backflöde.
9. Kan slam eller slipande lösningar pumpas?
Ja. Begränsningarna är viskositet och partikelstorlek relaterat till den valda slangens innerdiameter ID. För hårda partiklar rekommenderar vi en innerdiameter på slangen motsvarande 20 gånger partikeldiametern. För mjuka partiklar rekommenderar vi 4 gånger partikeldiametern.
10. Varför erbjuds så många olika pumphuvuden och slangstorlekar?
Masterflex® -pumpar är modulära för att passa de flesta tillämpningar. Vi erbjuder pumphuvuden för högtryck, skjuvkänsliga vätskor och krav på små fotavtryck för att nämna några. Detta samverkar med mångfalden av Masterflex-® slangar som finns tillgängliga med olika sammansättningar för syror och baser, känsliga biologiska läkemedel, livsmedel och många olika typer av vätskor.
11. Är flödet reversibelt?
Ja. Specifikationerna gäller för rotation i antingen medurs eller moturs riktning.
Flödeshastigheter
1. Vilka flödeshastigheter är möjliga att nå?
Våra Masterflex® Ismatec® pumpsystem levererar flödeshastigheter från 0,0001 till 365 ml/min. L/S® -system levererar flödeshastigheter från 0,00005 till 3400 ml/min. I/P-systemen levererar flödeshastigheter från 0,001 till 26 liter/minut och B/T® -systemen levererar flödeshastigheter från 0,3 till 42 liter/minut.
2. Vilken flödesprecision kan jag förvänta mig?
Du kan erhålla en flödesprecision som är bättre än ± 0,5 % med kalibrerade flödessystem. Med andra system kan du få en precision på ± 2 till 5 % vid tillämpning av generell överföring.
3. Är de mätta volymerna repeterbara?
Volymerna är repeterbara med en noggrannhet på ± 0,5 % eller bättre med hjälp av kalibrerade system.
4. Vilken effekt har vätskans viskositet på flödet?
Alla flödeshastigheter är baserade på vatten. Ökar vätskans viskositet kommer det att minska flödeshastigheten.
Slangar
1. Är slangen viktig?
Slangledningen är pumpkammaren. Slangens elasticitet ger sughöjd, dess styrka ger förmåga att hanterar tryck, dess flexibla egenskaper avgör pumpningens livslängd, dess rörlopp avgör flödeshastigheten och dess väggtjocklek avgör pumpningseffektiviteten.
För att säkerställa exakta flödeshastigheter och lång slanglivslängd: använd endast Masterflex pumpslang i dina pumpslangstillämpningar. Masterflex pumpslang är det bästa valet, eftersom den är specifikt utformad och extruderad för att klara snäva toleranser vid användning med Masterflex peristaltiska pumpar, till skillnad för universalslang. Masterflex slang hjälper dig att uppnå bästa prestanda och uppfylla ett antal standarder och klassificeringar.
2. Inom vilka temperaturområden kan ämnen pumpas?
Optimalt temperaturområde är från 0 till 40 °C (32 till 104 °F). Det maximala temperaturområdet är -40 till 150 °C (-40 till 302 °F) för slangen och 0 till 40 °C (32 till 104 °F) för pumphuvudet.
3. Vad är kemikalieresistens?
Det beror på slangens modell (se databas för slangar och kemikaliekompatibilitet).
4. Vad avgör slangens livslängd?
Många faktorer påverkar slangens livslängd. Pumphastigheten och systemtrycket, slangmaterialet och den kemiska kompatibiliteten, slipande egenskaper hos vätskan (medium) som pumpas, vätskans temperatur och även pumpens omgivningsmiljö påverkar. Besök vår guide för slangval enligt "STAMP" för att få rekommendationer i en steg-för-steg-process, som följs av vårt tillämpningsteam.
5. Vilka slangsammansättningar har längsta livslängden?
Norprene*, PharMed* BPT, Pharmapure, Puri-Flex, Tygon E-LFL*, silikon, C-FLEX** och Viton***, i den ordningen.
6. Hur påverkar pumphastigheten slangens livslängd?
Slanglivslängden är omvänt proportionell till pumphastigheten. Minimal hastighet ger maximal livslängd.
7. Är slangen kompatibel med mat och sterila tillämpningar?
Ja. Vissa slangsammansättningar uppfyller NSF-specifikationerna samt FDA- och USDA-kraven för livsmedelshantering. Många kan steriliseras.
8. Är slangen svår att byta ut?
Nej, slangbyte är faktiskt väldigt enkelt. EASY-LOAD®, EASY-LOAD II®, högprecisionskassett och RAPID-LOAD® pumphuvuden gör slangbyten snabba och enkla. Med standardpumphuvud är slangen enkel att byta ut med hjälp av den medföljande laddningsnyckeln.
Drivanordningar
1. Varför är pumphuvuden tillgängliga utan drivanordningar i L/S-, I/P- och B/T-pumpgrupperna?
Konceptet med moduler låter dig anpassa ditt system för maximal flexibilitet.
2. Kan mer än ett pumphuvud användas med en enkel drivanordning?
Ja. Vilket antal som helst (vanligtvis två till fyra) kan staplas tillsammans i någon kombination där Standard- eller EASY-LOAD-huvuden används upp till maximal vridmomentskapacitet för drivanordningen.
3. Finns det andra drivsystem än de som visas tillgängliga?
Ja. Vår tekniska avdelning kan anpassa, konstruera eller modifiera en drivanordning eller ett drivpaket efter dina specifikationer för mängden som du köper och för OEM-tillämpningar.
* Norprene, PharMed®, Tygon – registrerat varumärke för Saint-Gobain Performance Plastics Corporation.
**C-FLEX – registrerat varumärke för Saint-Gobain Performance Plastics Corporation.
*** Viton®– registrerat varumärke för The Chemours Company.
Masterflex®: Oöverträffade på vårt område
Kontakta oss idag för information om pumpar, slangar, vätskor eller annat som ditt laboratorium behöver. Kontakta oss idag om du har ytterligare frågor, eller lägg en beställning.