Guide för slangval enligt "STAMP"
Enklaste sättet att välja pumpslang: Använd "STAMP"
Ett bra slangval resulterar i ett system som levererar optimal prestanda och förebygger omkonstruktioner och felsökning i ett senare skede. För att göra valet för din tillämpning genomtänkt, kom ihåg akronymen STAMP.
Informationen som presenteras nedan är avsedd som vägledning för val och ger specificering av flexibla slangar. Använder du den här guiden på rätt sätt kommer det att leda till en enklare utformning av flödessystemen, optimal prestanda och en minskning av omkonstruktioner och felsökningar senare i projektet.
Vid valet av rätt slang för din tillämpning, finns det flera faktorer att ta hänsyn till och de flesta glöms bort tills det är för sent. Gör processen enkel och använd akronymen ”STAMP” för att göra det enkelt att komma ihåg varje faktor.
Varje bokstav refererar till en viktig del av urvalsprocessen: ”size” (storlek), ”temperature” (temperatur), ”application” (tillämpning), ”media” (medier) och ”pressure” (tryck). Det finns mer detaljer om varje bokstav, som beskrivs i den här guiden.
Lab Tubing
S = size (storlek)
Det finns alltid en storlek på innerdiametern, ytterdiametern och väggen att ta med i beräkningen men skärlängder är också viktiga faktorer som ofta glöms. Innerdiameter, ytterdiameter och vägg spelar en otroligt viktigt roll när det gäller tryck- och vakuumvärden och måste tas med i beslutet. Toleranserna har också betydelse för läckpunkter och kritiska dimensioner av systemkonstruktionen. Att förstå vilka anslutningsval slutanvändaren har hjälper till att säkerställa en lämplig storlek och eliminerar problem senare i processen.
T = temperature (temperatur)
Temperaturen medför en mängd olika konsekvenser i urvalsprocessen för rätt slang. Driftstemperaturen tas för det mesta hänsyn till på grund av dess uppenbara betydelse, men rengöringstemperatur, omgivningstemperatur och den totala temperaturfluktationen måste också tas hänsyn till. Sådana förändringar eller extrema temperaturer kan påverka prestandan negativt och orsaka förtida fel. Det resulterar normalt i en högre kostnad för material som ses som det enda alternativet, men framsteg inom tillverkningen som medför upptäckt kapacitet för flerskiktsprodukter kan hjälpa till att minska kostnaden samtidigt som prestandaförväntningarna uppfylls.
Tangential Flow Filtration Tubing Application
A = application (användning)
Att förstå användningen är den mest komplexa delen av urvalsprocessen och förbises ofta. Slutanvändare kan vara vaga i sina beskrivningar av användningen, antingen på grund av att de faktiskt inte vet säkert vilken slang de är ute efter eller för att de har produkter som syftar till att tillföra marknaden och användarna nya värden och funktioner som de inte vill avslöja. Oavsett vilket kommer svar att hjälpa båda dessa grupper.
Regulatoriska angelägenheter är alltid överst på listan. Att förstå vilken dokumentation som behövs och vilken speciell regulatorisk efterlevnad som krävs är viktigt. FDA, USDA, 3A, ISO, EPA, USP och NSF för alla med sig olika angelägenheter när det gäller efterlevnad, och det kommer att motivera olika materialval. Korrekt stödjande dokumentation och certifikat ska granskas före beställningen med alla uppgifter godkända innan den första leveransen anländer. Dokumentation som saknas kommer bara att fördröja processen och i onödan göra situationen svår.
Kunskap om tillämpningens dynamik kommer att hjälpa till vid materialvalet när det gäller transparensgrad, hårdhetsmätning (relativ hårdhet), böjutmattning eller nötningshållfasthet och peristaltisk pumpanvändning. Det finns material tillgängliga för att övervinna var och en av dessa faktorer separat och flerskiktsalternativ för att finna lösningar på en blandning av faktorerna. Första steget är att förstå hela omfattningen av användningen.
M — media (medier)
Det är nödvändigt att förstå vätskan eller medierna som ska transporteras för att garantera nollurlakning, adsorption/absorption och partikelinfångning. Olika kemikalier angriper olika material olika snabbt, så att förstå den fullständiga användningen av produkten hjälper till att göra rätt val. Rengöringsmedel är ofta de mest aggressiva vätskorna som används, men du måste också vara medveten alla eventuella kemiska reaktioner som kan orsakas av att vätskor byts ut. Omgivande kemikalier som förekommer i atmosfären förbises ofta, antingen finns de i luften som omger slangprodukten eller så droppar de på grund av läckage eller kondensbildning. Om vätskan är väldigt aggresiv kan flerskiktsprodukter väljas för ge barriärskydd och minska den totala materialkostnaden.
Vissa material kan produceras med snävare toleranser för tätare slangkopplingsanslutningar för att undvika läckpunkter, medan andra kan produceras med en slätare inneryta för bättre genomspolning. Kunskap om vätskan som transporteras kan hjälpa till att maximera projektets effektivitet med enklare genomspolning och undvika kostsamma läckor. Säkerhet spelar också roll vid materialvalet. Vissa krav gör det obligatoriskt att kunna se vätskan som transporteras. Detta innebär att materialet måste ha en tillräcklig transparensgrad för att kunna se flödesbanan och urskilja om det finns något ämne där. Andra alternativ kräver att märkning identifieras för olika kemikalier genom att använda färgade slangprodukter eller speciell märktext. Detta är genomförbart och en växande trend i strävanden att vidareutveckla företagens säkerhetsförbättringar. Om detta intresserar dig, se till att den tillverkare du väljer kan hantera dessa typer av alternativ.
Peristaltic Pump Tubing
P – pressure (tryck)
Vakuum och positivt tryck skapar belastning på alla slangprodukter. Om du ignorerar dessa faktorer kan det skapa farliga förhållanden under produktanvändningen. Ökade eller minskade temperaturer minskar avsevärt tryckvärden för olika material och lämpliga åtgärder måste vidtas. En ändrad väggtjocklek kan hjälpa till att öka tryckvärdet, liksom en minskning av den totala ytterdiametern/innerdiametern. Om detta inte är ett alternativ kan flerskiktsprodukter av olika material hjälpa till att hålla det önskade trycket samt upprätthålla rätt förhållanden i flödesbanan.
Tryck som skapas under normal drift är inte de ena förhållanden som är av betydelse när rätt laboratorieslang väljs. Rengöringscykler kan skapa väldigt extrema tryckförhållanden och hänsyn måste tas till det vid valet.
Sammanfattning
Den här vägledningen som förkortas "STAMP" är avsedd som ett generellt hjälpmedel och har blivit en akronym för att göra processen enklare. När du väljer dina produkter är som alltid kvalitet ytterst viktigt. Var inte för blyg för att fråga tillverkaren om deras kvalitetsprocess, be om en rundtur på anläggningen för att se hur din produkt konstrueras och produceras. Skulle något någonsin bli fel ute på arbetsfältet, vill du veta att din tillverkningspartner har all stödjande kvalitetsdokumentation.
Kännetecknande Masterflex slangar i flera utföranden som passar för en mängd olika krav
  1. Masterflex® L/S® Högpresterande precisionsslang för pump, C-Flex®, L/S 15 - MFLX06424-15. Denna slang är en kombination av biokompatibel silikon och ett kemikalieresistent material liknande det i Tygon®.Slangen är idealisk för allmän laboratorieanvändning där hög prestanda och långt serviceliv krävs.
  2. Masterflex® L/S® Precisionsslang för pump, platinahärdad silikon, L/S 16 - MFLX96410-16. Känd för sin utmärkta biokompatibilitet, värmeresistens och låga kompressionssättning, som gör den lämplig för farmaceutiska och biotekniska tillämpningar samt för livsmedel.
  3. Masterflex® L/S® Högpresterande precisionsslang för pump, PharMed® BPT, L/S 24 - MFLX06508-24. Denna slang är utformad att skydda ljuskänsliga prover och perfekt för cell- och vävnadsodlingar samt för farmaceutiska tillämpningar.
  4. Masterflex® L/S® Högpresterande precisionsslang för pump, FDA-godkända Viton®, L/S 15 - MFLX96412-15. Denna slang är lämplig för livsmedels- eller laboratorietillämpningar där FDA-godkännande krävs. Den erbjuder god kemikalierestens och beständighet vid höga temperaturer.
  5. Masterflex® L/S® Högpresterande precisionsslang för pump, Tygon® S3 E-LFL, L/S 36 - MFLX06440-36. Denna slang rekommenderas för allmän laboratorieanvändning och är känd för sitt långa serviceliv och sin förmåga att sluta tätt mot glas och metall – fördelaktigt i många laboratoriemiljöer.
  6. Masterflex® L/S® Pumpslang med 2 stopp, platinahärdad silikon, Avantor® Flera olika alternativ tillgängliga såsom MFLX06421-24, MFLX06421-13 osv. Dessa slangar erbjuder hög klarhet och lägre proteinbindningsnivåer, lämpliga för flerkanaliga pumphuvuden som används inom farmaceutiska och biotekniska tillämpningar och för livsmedel.
Masterflex pumpslang är konstruerad för precision, vilket säkerställer optimal prestanda och kompatibilitet med peristaltiska pumpar, vilka tillgodoser mångskiftande behov i forskningslaboratorier, farmaceutiska anläggningar, kliniska laboratorier samt inom livsmedels- och dryckesbranschen med mera.
Få mer hjälp med dina pumpbehov, kontakta oss idag!