Karl Fisher-titrering för vattenhaltsbestämning
Volumetriska eller coulometriska Karl Fisher-titratorer och tillhörande reagens för bestämning av vattenhalt .
- Volumetriska Karl Fischer-titratorer lämpade för medelhöga till höga vattenhalter (mg-området)
- Coulometriska Karl Fischer-titratorer lämpade för låga vattenhalter (µg-området)
- Karl Fischer-reagens
Karl Fischer reagens
Ett brett utbud av volymetriska och coulometriska Karl Fischer reagenser
Karl Fischer standarder
Ett brett utbud av Karl Fischer standarder for volymetrisk och coulometrisk titrering
Volumetriska Karl Fischer-titratorer
Volumetriska Karl Fischer-titratorer kombinerar snabb och exakt vattenhaltsbestämning med användarvänlighet ...