Fjärrövervakning av peristaltisk pump
Fjärrövervakning av peristaltisk pump genom sakernas internet ökar produktiviteten och minskar kostnaderna inom forskning och utveckling och pilotanläggningsdrift
Dagens forskning och utveckling blir mer och mer krävande. Företag behöver hitta vägar för att öka sin produktionstakt utan att motsvarande budget ökar. På samma gång är prover mer värdefulla än någonsin, så att förlora en enda sats kan kosta tiotusentals dollar. Chefer för forskning och utveckling har traditionellt ställts inför två val: låta forskningsexperimenten fortsätta under natten obevakade och riskera att värdefulla prover går förlorade eller stanna arbetet vid slutet av arbetsdagen och förlora värdefull produktivitet. Framsteg inom fjärrövervakning genom Sakernas internet(IoT) har eliminerat behovet av fysisk närvaro inom forskning och utveckling som innefattar vätskehantering och givit forskarna möjligheten att via fjärrövervakning få in de uppgifter som de behöver övervaka i sitt arbetsflöde – oavsett om det är förberedelse, fermentering, skörd eller rening.
Fjärrövervakningblir allt vanligare i farmaceutiska tillverkningsprocesser och kan vara lika fördelaktigt, om inte fördelaktigare för forsknings- och utvecklingsavdelningar som har i uppgift att bedriva forskning som innefattar att hantera vätska eller pilottesta vätskehanteringen. Tillämpa fjärrövervakning av peristaltiska pumpar kan ha ett positivt inflytande på avdelningar som har i uppgift att hantera vätska dygnet runt alla dagar, men inte har personal att övervaka pumparna. Denna möjlighet att slutföra forsknings- och utvecklingsfasen snabbt och gå vidare till pilotprocessen kan minska tiden till marknaden för en ny produkt och sänka kostnaden när en ny produkt förs ut på marknaden.
Molnbaserad fjärrövervakning
Med den ökade internetanslutningen kan peristaltiska pumpar och andra instrument för vätskehantering nu övervakas med hjälp av molntjänster överallt i världen. Utrustning för vätskehantering kan nu skicka skrivskyddade data om driftsparametrar och systemets status som är möjliga att visa med hjälp av något program på alla enheter som går att ansluta till internet. Med övervakningen av parametrar och status kan forskarna känna sig trygga över att deras forskning fortsätter köras exakt så som de lämnade den på labbet eller i pilotanläggningen. Det gör det också möjligt att klara av andra uppgifter under långa dispenseringskörningar eftersom forskarna även kan utföra andra viktiga uppgifter i sitt arbetsflöde på andra platser och samtidigt veta exakt hur mycket tid som återstår av dispenseringskörningen.
Driftsparametrar som kan överföras inkluderar:
- Flödesegenskaper: Övervaka huruvida den peristaltiska pumpen arbetar i kontinuerligt läge eller i dispenseringsläge, med vilken flödeshastighet eller hastighet pumpen körs och den kumulativa flödeshastigheten som pumpas
- Dispenseringsstatus: Se aktuella inställningar för alikvotens volym och slutförda dispenseringscykler.
Systemstatus som kan överföras inkluderar:
- Pumpmotorstatus: Kontrollera om pumpmotorn körs eller har stoppat, samt se riktningen för aktuell drift (medurs eller moturs).
- Processstatus: Kontrollera att pumphuvudet inte oavsiktligt har öppnats eller att en läcka har uppstått inom flödesprocessen.
- Pumpsystemstatus: Kontrollera att inget fel har inträffat och att pumpen är online och i drift.
För forskare som är ute efter en övervakning som består i att inte vara direkt involverad, kan övervakningsgränssnittet även sättas upp med aviseringsregler som skickar varningar med e-post eller sms om att vissa villkor uppfyllts, som t.ex. när dispenseringscykeln har slutförts, läckage uppstått eller utrustningsfel påträffats. Varje sekund är viktig när det handlar om känsliga och dyra prover. Ett meddelande som skickas direkt möjliggör en snabb reaktion som kan rädda celler, medier eller andra viktiga produkter. I ett perfekt exempel på att ”enklare är bättre” upprätthålls säkerheten och sekretessen vid skrivskyddad överföring av driftsparametrar och systemets status. Pumpprocessen kan inte avbrytas och viktig information om den underliggande forskningen och utvecklingen kan inte ses av obehöriga parter. Övervakningsprogrammet kontrolleras också av inloggning och starka lösenord och inloggningen paras ihop med det unika serienumret för utrustningen, och tillför på det sättet ytterligare ett skikt av säkerhet mot oavsiktlig åtkomst.
Slutsats
När forskare arbetar med snäv budget eller begränsade resurser, kan de utnyttja nya möjligheter av anslutningskapacitet. Direkta fördelar inkluderar en ökad produktivitet och minskade kostnader för laboratoriets och pilotanläggningens vätskehanteringsaktiviteter. Anslutningen kan förbättra tiden till marknaden och möjliggöra obemannad drift under natten, samtidigt som den ger trygghet om att processen övervakas.
Bluetooth-anslutning gör det möjligt att inte vara direkt involverad, samt ger flexibilitet när det gäller pumpplaceringen i forskningsprocessen och kan därmed överträffa bearbetning på anläggningen och möjliggöra att det går snabbare från forsknings- och utvecklingslaboratoriet till produktionsgolvet. Denna teknik kan också lägga till en nivå av säkerhet för de anställda genom att distansera dem från skadliga kemikalier och biologiska läkemedel.
Molnbaserad fjärrövervakning låter forskaren följa/spåra utökade körningar för en mer sömlös utökning från pilotskala till full tillverkningsprocess. Skrivskyddad dataöverföring säkerställer datasäkerheten – som är och måste vara en angelägenhet för forskare och produktutvecklare.
Masterflex® erbjuder nu nya anslutningsalternativ för sina populäraste drivanordningar i L/S- och I/P-storlekar för att ge kunderna maximal kontroll över sina tillämpningar av pumpning. Utöver Bluetooth och molnbaserad övervakning, stödjer Masterflexs nya drivanordningar med avancerad kommunikation Ethernet/IP-kommunikation för automatiserade processer. Läs mer om fjärrpumpsövervakning plus Masterflex L/S- och I/P-drivanordningar med avancerade nätverksanslutningar och kommunikationsprodukter på vår webbplats.