Fukthaltsanalys
VWR erbjuder ett brett sortiment fukthaltsvågar med olika värmeelement: infraröd, halogen, metall, keramik eller kvartselement för rutinanalyser.
- Infraröd uppvärmning – inget glas (MB23), halogen för snabba resultat (MB25), värmeelement med glas eller aluminiumpaneler (MA35)
- Fukthaltsvågar med hög precision: halogen (MB35, MB45, MA 100), keramik eller kvartselement (MA100 och MA150)
- Typgodkända versioner (OCE) för användning inom rättslig metrologi finns tillgängliga
Product selection
Fukthaltsvågar
Ett brett sortiment fukthaltsvågar ...
Vågskepp och torkskålar
Robusta aluminiumskålar som är kompatibla med de flesta fukthaltsvågar. Oljefria och avsmalnande för enkel stapling ...