VWR:s ergonomiska stolar för laboratorie och industri
Människans evolution går åt fel håll – se till att göra det bästa av situationen!
Vid laboratorie- och kontorsarbete är fysiskt obekväma sittpositioner vanligt förekommande. De kan orsaka blodcirkulationsproblem och alltför stor belastning på kroppen som leder till trötthet, hjärt- och kärlsjukdomar och problem med hållningen eller muskler och skellet. Vi kan inte ändra evolutionen för människans arbeten, men vi borde alla sträva efter att sitta på stolar/pallar som hjälper till att hålla oss friska.
Sitter du långa stunder när du använder mikroskopet, pipetterar vid laboratoriebänken eller skriver på datorn? Välj bland modellerna nedan för att må bra och hålla dig frisk.
Klicka på våra stolsalternativ och läs om din nästa stol
En laboratoriestol utan kompromisser - din arbetshäst, varje dag!
Vår NYA Economy line 2.0 är en enkel laboratoriestol som icke desto mindre uppfyller alla krav som ställs i laboratoriemiljö. Tillförlitligt kroppsstöd i laboratoriearbetet tack vare ett ryggstöd med permanent kontakt. Sitthöjden är inställbar, så även ryggstödets höjd, och stolen har ett oslagbart pris/prestanda-förhållande!
Hitta användbara resurser
Allt om ergonomi - Mr.Lab 2.0 tar ditt arbete till nästa nivå!
Mr. Lab 2.0 har sin egen laboratorieergonomi. Den hygieniska stoppningen är tillverkad i konstläder. En innovativ luftflödesteknik skapar en idealisk klimatkomfort. Autosynkron teknik med automatisk viktreglering plus smarta detaljer, som den integrerade kroken och märkningsfältet, gör produkten till en FAVORIT!
Hitta användbara resurser
Minska belastningen på ryggraden med våra professionella stolar
Att ha en av dessa stolar är som att vara på hälsocenter varje dag! Det tog två år av utprovning med ergonomispecialister, osteopater och formgivare för att skapa den här serien.
Stolen är kemikalieresistent (mot svaga syror) och rivtålig, men de största fördelarna är för din välbefinnande. Stolen är självkorrigerande, så ingen justering behövs. Kroppsvikten fördelas jämnt, vilket gör att trycket under benen minskar, känslan av tunga ben förhindras och god blodcirkulation säkerställs. Återfå balansen i kroppen med proffset bland stolar!
Hitta användbara resurser
Banbrytande NEON industristolar
Stolarna kombinerar ergonomi och funktionella egenskaper. De finns i en mängd olika klädslar – bl.a. i superbekvämma SUPERTEC tyg.
NEON stolarna är utformade för dig som har mycket att göra. Hållbarhet och ekonomi är ledord. Om sitsens klädsel blir utsliten kan den bytas ut utan att behöva byta hela stolen!
Hitta användbara resurser
Certifierade stolar för renrum
Renrum och sterila miljöer inom mikroelektronik, läkemedelsindustri och medicinteknik innebär unika utmaningar för stolar och sittplatser. Under utvecklingen av den här innovativa serien har vi samarbetat med industri- och forskningsspecialister.
Våra renrumsstolar är både bekväma och uppfyller luftrenhetsklassificering 3 i enlighet med DIN EN ISO 14644-1, renrumsklassificering 1 enligt vad som definieras av US federal standard 209E samt specifikationerna i EU:s GMP riktlinjer.
Hitta användbara resurser
Urladdningsmotstånd i ESD stolar
ESD Basic är en beprövad allroundstol för användning i känsliga områden. De prisvärda stolarna har ergonomisk design för användarkomfort och ett tillförlitligt skyddssystem som säkerställer urladdningsmotstånd i enlighet med EN 61340-5-1.
Prova de högkvalitativa arbetsstolarna för elektronikindustrin och håll dig jordad!
Hitta användbara resurser
Titta på fler videor!
![]() VWR:s Blue Line – Den perfekta inställningen |
![]() VWR:s Blue Line – Var är min stol? |
![]() Bimos – Neons industriella ergonomi |
![]() Bimos – Utbytbar klädsel i Neons 1 + 1-system |
Sitter du inte timmar i sträck, utan korta stunder? Våra pallar är praktiska och bra för kroppen.
Pallar för vardagsbruk i Mr. Lab serien
Laboratoriepall med sits i svart konstläder och pneumatisk fjäder som gör att den kan justeras i höjdled.
Pallar för vardagsbruk i Mr. Lab serien – extra bred sits
Laboratoriepall med extra bred svart sits av konstläder och PU-skum samt PA-bas (plast och svart stål).
Laboratoriepallar för vardagsbruk i Blue Line serien
Laboratoriepall med stor sittyta och svart sits av PU-skum.
Vetenskapligt beprövade ergonomiska laboratoriepallar
Laboratoriepall, PU-skum, svart.
Pallar för renrum
Uppfyller luftrenhetsklassificering 3 i enlighet med DIN EN ISO 14644-1, renrumsklassificering 1 enligt vad som definieras av amerikansk federal standard 209E.