Pumpning av viskösa vätskor
Viskösa vätskor flyter mycket långsammare än vattenlika vätskor av flera anledningar, inklusive:
  1. Vätskan gör mer motstånd mot att flyta än vatten.
  2. Det är större friktionskrafter mellan slangväggen och en viskös vätska än mellan slangväggen och vatten.
Peristaltiska (slang)pumpar är perfekta för att pumpa viskösa vätskor. För att maximera effektiviteten av ett peristaltiskt pumpsystem, följ nedanstående steg.
  1. Sakta ned pumpens hastighet, vätskan kommer bara att förflyttas in i pumphuvudet med en viss hastighet. Efter att den hastigheten har nåtts kommer en ökad motorhastighet inte att innebära en ökad flödeshastighet. Den maximala hastighet som systemet kommer att pumpa effektivt minskar när viskositeten ökar och slangstorleken minskar.
  2. Välj en större slangstorlek än vad som behövs för att pumpa vatten. Välj ungefärliga flödeshastigheter runt 100 varv/min för olika viskösa vätskor med olika storlekar på Masterflex® L/S-pumpslangar. Leta upp viskositeten för vätskan som du kommer att pumpa, gå tvärs över grafen horisontellt till den flödeshastighet som du behöver och välj nästa storlek på slangen. Väljer du en större slangstorlek kan du köra pumpen effektivt med högre drivhastigheter.
  3. Välj en styv slang med en tjock vägg som t.ex. Norprene®, Viton® eller Tygon®. Prestandan kommer att bli bättre därför att slangen går tillbaka till sin ursprungliga form snabbare efter den har ockluderats i pumpen. Det gör att vätskan förs in i slangen med större kraft.
  4. Välj en slang med ett slätt lopp. Det kommer att minska friktionskrafterna. Tygon eller silikon är bra val.
  5. Trycksätt inloppet till pumpen litegrann [mindre än 15–20 psi (1–1,4 bar)]. Det håller inloppsslangen full och möjliggör effektivare pumpning.
  6. Öka vätskans viskositet. Värm vätskan om möjligt, viskositeten minskar vanligtvis om temperaturen ökar.
Välj rätt storlek och typ av slang för att pumpa viskösa vätskor, det är en inexakt vetenskap. Använd ovanstående tips som generell vägledning och kom ihåg att experimentera är det bästa sättet att välja rätt slang för din tillämpning.
Klicka för att se flödeskurvor med olika viskositet och den rekommenderade L/S-slangstorleken för viskositeten ifråga. Vi råder dig att inte använda en mindre slangstorlek än vad som visas i diagrammet, men en större storlek är acceptabelt. Kom ihåg att om du ökar slangstorleken kommer det att öka flödeshastigheten därför att hastighetsförlusten som orsakas av friktion minskar med större innerdiameter. Inte bara vätskan kommer att flöda lättare, även en högre drivhastighet kan användas utan att effektiviteten går förlorad.
Data som användes i detta användningstips sammanställdes med hjälp av Norprene-slang samt det lämpliga Easy-Load® -pumphuvudet och viskositet vid 25 °C som standard. Inloppet och utloppet var horisontalt 2,5 fot (0,75 m) från pumpen (ingen sughöjd och inget utloppsmunstycke).