Vanliga frågor om flödesmätare
Flödesmätare för engångsbruk
  1. Hur fungerar Masterflex® flödesmätare?
  2. Vilken typ av sensor för engångsbruk är vettigast för mig att använda?
  3. Vilken noggrannhetsnivå kan jag förvänta mig att uppnå med varje sensortyp?
  4. Kan dessa sensorer användas med opaka slangar och arbetsflöden?
  5. Hur kommunicerar dessa sensorer med mitt system?
Flödesmätare för differentialtryck
  1. Hur fungerar en flödesmätare för differentialtryck?
  2. Behöver jag ett filter?
  3. Kan en flödesmätare för differentialtryck hantera turbulenta flöden?
  4. Min gas har inte standardtemperatur och -tryck/ eller förändras – kommer det att fungera?
  5. Vilka är fördelarna med att använda en flödesmätare för differentialtryck?
  6. Vilka är begränsningarna med att använda en flödesmätare för differentialtryck?
Flödesmätare med doppler
  1. Hur fungerar en flödesmätare med doppler?
  2. Kan jag använda en flödesmätare med doppler för vätska med partiklar?
  3. Vissa flödesmätare mäter hastighet (fot/sek). Hur kan jag konvertera det till avläsningar i volym/tid?
  4. Vad händer om min vätska inte är vatten?
  5. Kommer rörisolering/rörtjocklek att påverka min avläsning?
  6. Måste en flödesmätare med doppler installeras permanent?
  7. Kräver en flödesmätare med doppler en rak rörlängd uppströms?
  8. Vilka är fördelarna med att använda en flödesmätare med doppler?
  9. Vilka är begränsningarna med att använda en flödesmätare med doppler?
Massflödesmätare
  1. Hur fungerar en massflödesmätare?
  2. Kan massflödesmätare ge en total ackumulering av gas?
  3. Kan jag kalibrera en massflödesmätare för min egen gasblandning?
  4. Behöver jag ett filter?
  5. Vilka är fördelarna med att använda en massflödesmätare?
  6. Vilka är begränsningarna med att använda en massflödesmätare?
Flödesmätare med paddelhjul
  1. Hur fungerar en flödesmätare med paddelhjul?
  2. Vad händer om vätskan är skummig eller turbulent?
  3. Hur långt rakt rör behöver jag?
  4. Vad behöver jag för ett paddelhjulssystem?
  5. Min mätare avläser i gallon/minut – flödesmätaren använder fot/sek. Hur vet jag vilket som är lämpligt för mitt flöde?
  6. Vad behöver jag veta om mitt system när jag beställer?
  7. Vilka är fördelarna med att använda en flödesmätare med paddelhjul?
  8. Vilka är begränsningarna med att använda en flödesmätare med paddelhjul?
Turbinflödesmätare
  1. Hur fungerar en turbinflödesmätare?
  2. Kan jag använda en turbinflödesmätare med små partiklar?
  3. Behöver jag ett rakt minimiavstånd före sensorn?
  4. Vad händer om jag har luft i vätskan?
  5. Vilka är fördelarna med att använda en turbinflödesmätare?
  6. Vilka är begränsningarna med att använda en turbinflödesmätare?
Flödesmätare för variabelt område / Rotametrar
  1. Hur fungerar en rotameter?
  2. Var gör jag avläsningen?
  3. Vad är skillnaden mellan korrelationsrotametrar och direkt avlästa rotametrar?
  4. Vad händer om jag använder en annan gas än luft eller annan vätska än vatten? Vad händer om jag använder destillerat vatten?
  5. Kan jag använda en rotameter i en tillämpning med vakuum eller mottryck?
  6. Kan jag använda en flödesmätare för att mäta olika flödeshastigheter?
  7. Vad är skillnaden mellan en 150-millimeters och en 65-millimeters flödesmätare?
  8. Måste en rotameter monteras vertikalt?
  9. Vilken flottör har jag?
  10. Vilka är fördelarna med att använda en flödesmätare med variabelt område?
  11. Vilka är begränsningarna med att använda en flödesmätare med variabelt område?
Flödesmätare för engångsbruk
1. Hur fungerar Masterflex® -flödesmätare?
I flödessensorn med ultraljud är två uppsättningar av piezo-sensorer placerade i en ”X”-konfiguration över slangen som för med sig arbetsvätskan. Det skickar ultraljudssignaler i riktningen från och i motsatta riktningen mot flödet. Elektroniska komponenter inuti sensorerna omvandlar piezo-signalerna till en signalutmatning av flödeshastigheten. Sensorn för engångsbruk består av ett friktionsfritt turbinhjul som är extremt responsivt för ändringar av vätskeflödet som rör sig genom det. En kontinuerlig IR-stråle reflekterar turbinbladen eftersom rotationen skapar en pulserad IR-signal som är proportionerlig mot mediets flödeshastighet. Varje sensor är kalibrerad att ge en korrekt flödeshastighet inom 1 % eller bättre.
2. Vilken typ av sensor för engångsbruk är vettigast för mig att använda?
Om du är ute efter en flödesmätare som har väldigt hög noggrannhet, en väldigt låg driftskostnad och fungerar för flöden lägre ä 20 cp, då är Masterflex sensorer för engångsbruk med sin noggrannhet på 1 % ett utmärk val. Om hög noggrannhet krävs och du vill återanvända sensorerna utan att behöva göra rent dem på plats eller du har en viskös arbetsvätska, då kommer Masterflex ultraljudssensor med en noggrannhet på 2 % och kapacitet för ett brett viskositetsområde att vara ett bättre val.
3. Vilken noggrannhetsnivå kan jag förvänta mig att uppnå med varje sensortyp?
Noggrannheten för ultraljudssensorer är inom 2 % upp till flödeshastigheter på 30 ml/min, och de är kalibrerade för Masterflex platinahärdade silikon. Sensorn kommer att fungera med andra typer av slangar även om de är opaka, men bästa resultatet nås när Masterflex platinahärdade silikon används.
Noggrannheten för sensorerna för engångsbruk är inom1 % upp till flödeshastigheter på 20 ml/min. Det lättviktiga turbinbladet med rubinlager är extremt responsivt för flöden så länge viskositeten är under 20 cp. Flöden med högre viskositet minskar deras noggrannhet så andra alternativ är nödvändiga vid högre viskositet.
4. Kan dessa sensorer användas med opaka slangar och arbetsflöden?
Både Masterflex® ultraljudssensorer och sensorer för engångsbruk kan användas med opaka slangar och arbetsflöden. Kalibreringen av ultraljudssensorer ska kontrolleras och justeras vid behov. Dessa sensorer behöver kalibreras för arbetsflödet såvida kalibreringen avviker från platinahärdad silikon. Det är viktigt att arbetsflödet har en viskositet under 20 cp för att fungera med sensorer för engångsbruk.
5. Hur kommunicerar dessa sensorer med mitt system?
Ultraljudssensorn har RS485, 4-20mA, 0-20kHz och alternativet PNP-NPN-push-pull-utgång och dessa är inbyggda i varje sensor, så inga ytterligare signalomvandlande element är nödvändiga för att ansluta sensorn till en kontrollingång.
Sensorerna för engångsbruk producerar en frekvenspuls som är proportional med flödeshastigheten. Om sensorn pluggas in i ett valbart skannertillbehör, samlas dess kalibreringsdata automatiskt in och skannerutmatningen genererar automatiskt korrekta utdata för inmatning av kontrollvärden.
Flödesmätare för differentialtryck
1. Hur fungerar Masterflex® flödesmätare för differentialtryck?
Ett tryckfall skapas när vatten eller gas förs in genom mätarens inlopp. Flödet tvingas att bilda fina laminärströmmar som flödar i parallella banor mellan invändiga separerade plattor eller kapillärslangar. Tryckdifferentialen som skapas av vätskemotståndet mäts av en differentialtryckssensor som är ansluten till den översta plattan. Differentialtrycket från den ena änden av de laminära flödesplattorna till den andra änden är linjärt och proportionerligt med flödeshastigheten för vätskan eller gasen.
2. Behöver jag ett filter?
Ett filter på 50 μm rekommenderas för att förhindra att orenheter täpper igen den laminära delen.
3. Kan en flödesmätare för differentialtryck hantera turbulenta flöden?
Ja, även om mätare är enkelriktade krävs inte ett rakt lopp för slangar eller rör.
4. Min gas har inte standardtemperatur och -tryck/ eller förändras – kommer det att fungera?
Vissa versioner av icke-termisk massflödesmätare finns att tillgå för fluktuerande strömningstemperatur eller -tryck. Dessa mätare kommer automatiskt korrigeras till standardtemperatur och -tryck.
5. Vilka är fördelarna med att använda en differentialflödesmätare?
– kan hantera låga flöden av gaser och vätskor
– har en utgående signal för sammanräkning
– valbar växelbrytare för olika gaser
6. Vilka är begränsningarna med att använda en differentialflödesmätare?
– endast för användning med rena vätskor
– maximal vätskeviskositet på 5 cp
Flödesmätare med doppler
1. Hur fungerar en flödesmätare med doppler?
En högfrekvent signal projiceras genom rörväggen och in i vätskan. Signalen reflekteras i orenheter i vätskan såsom luftbubblor eller partiklar och skickas tillbaka till mottagaren. Frekvensskillnaden mellan den utsända och den mottagna signalen är direkt proportionerlig med vätskeflödets hastighet.
2. Kan jag använda en flödesmätare med doppler för vätska med partiklar?
Ja. För att använda en flödesmätare med doppler, måste vätskan ha partiklar eller bubblor. De flesta kräver en minimistorlek på 25 ppm eller 30 μm. Kontrollera för varje flödesmätare med doppler vilken specifik partikelstorlek som krävs.
3. Vissa flödesmätare mäter i hastighet (fot/sek). Hur kan jag konvertera det till avläsningar i volym/tid?
GPM= 2,45 * (ID i tum)² * (HASTIGHET i fot/sek)
GPM= gallon per minut
ID = innerdiameter på röret i tum.
Denna formel är för vatten – den tar inte hänsyn till viskositet, temperatur eller tryck. Temperatur, viskositet och tryck kommer dock inte att påverka en flödesavläsning med doppler.
4. Vad händer om min vätska inte är vatten?
Ljudets hastighet i vatten är cirka 1470 fot/sek. De flesta instrument är kalibrerade för den hastigheten. Andra vätskor kan användas men sedan ska instrumentet omkalibreras.
5. Kommer rörisolering/rörtjocklek att påverka min avläsning?
Ja. Isolering ska tas bort innan sensorn installeras.
6. Måste en flödesmätare med doppler installeras permanent?
Nej. På grund av att en flödesmätare med doppler mäter flödet utvändigt, kan de flesta enkelt tas bort och flyttas från plats till plats.
7. Kräver en flödesmätare med doppler en rak rörlängd uppströms?
Ja. Flödesmätare med doppler kräver tio rördiametrar ifrån ventiler, T-rör, böjar osv. Dopplerflödesmätare kräver även ett fullt rörflöde.
8. Vilka är fördelarna med att använda en flödesmätare med doppler?
– icke-invasiv
– bra för slam, kolsyrade vätskor
– flyttbar
9. Vilka är begränsningarna med att använda en flödesmätare med doppler?
– inte lämplig för rena vätskor
– kräver rakt rör uppströms
Massflödesmätare
1. Hur fungerar en massflödesmätare?
En gasvolym har en känd massa vid normalförhållanden. När tryck och temperatur appliceras kommer volymen att ändras, men massan förblir konstant. Massflödesmätare mäter flöde baserat på gasens molekylmassa. Denna mätning är oberoende av temperatur och tryck. En metod för att mäta massaflöde är att skicka en del av flödet genom en sensorslang. I slangen värms gasen upp i en spole och mäts sedan nedströms. Temperaturdifferentialen är direkt relaterad till massaflödet.
2. Kan massflödesmätare ge en total ackumulering av gas?
Ja, de flesta massflödesmätare har utgångar på antingen 0–5 VDC eller 4–20 mA. För att övervaka total ackumulering, anslut en totalisator/monitor med en matchande ingång (0–5 VDC eller 4–20 mA).
3. Kan jag kalibrera en massflödesmätare för min egen gasblandning?
Detta är möjligt så länge blandningen inte är för komplicerad. Kontakta vår tillämpningsavdelning för prisuppgifter och tillgänglig kalibrering av gasblandningar.
4. Behöver jag ett filter?
Massflödesmätare kräver rena gaser; generellt behöver alla partiklar som är större än 50 μm ett filter uppströms om mätaren. Se varje mätare för specifika krav.
5. Vilka är fördelarna med att använda en massflödesmätare?
– mät massa direkt
– kan hantera tillämpningar vars strömningstemperatur och ledningstryck fluktuerar.
6. Vilka är begränsningarna med att använda en massflödesmätare?
– kalibrerad för en specifik gastyp
Flödesmätare med paddelhjul
1. Hur fungerar en flödesmätare med paddelhjul?
Magneter är installerade på varje sensorpaddel som förs in i vätskan. När paddeln roterar genereras en elektrisk frekvensutmatning som är proportionerlig med flödeshastigheten.
2. Vad händer om vätskan är skummig eller turbulent?
På grund av att dessa sensorer använder laminära flödesegenskaper, kommer skummiga eller turbulenta vätskor inte att läsas av korrekt. Sensorerna måste också installeras i en fullt flödande, rak del av röret.
3. Hur långt rakt rör behöver jag?
För system utan böjar eller begränsningar, tillåts minst 15 rördiametrar uppströms och 5 rördiametrar nedströms.
4. Vad behöver jag för ett paddelhjulssystem?
a. flödessensor
b. rörkoppling
c. mätare eller kontrollanordning för att avläsa signalerna från sensorn och ange dem i gallon/minut GPM eller liter/minut LPM
5. Min mätare avläser i gallon/minut – flödesmätaren använder fot/sek. Hur vet jag vilket som är lämpligt för mitt flöde?
För att konvertera från hastighet till flöde, använd:
GPM= fot/sek x (ID)2 x 2,45
GPM= gallon per minut
ID = innerdiameter på röret
Denna formel är för vatten – den tar inte hänsyn till viskositet, temperatur eller tryck.
6. Vad behöver jag veta om mitt system när jag beställer?
För att kalibrera din flödesmätare korrekt, behöver vi veta:
a. Vätsketyp
b. Förväntad flödeshastighet
c. Maximal flödestemperatur och systemtryck
d. % suspenderade partiklar av volym
e. Rörstorlek (ID), material och väggtjocklek (planerad)
7. Vilka är fördelarna med att använda en flödesmätare med paddelhjul?
– god repeterbarhet
– droppteknik med lågt tryck
– enkelt underhåll
8. Vilka är begränsningarna med att använda en flödesmätare med paddelhjul?
– minimum uppströms/nedströms rörledningskrav
– helt rör krävs.
Turbinflödesmätare
1. Hur fungerar en turbinflödesmätare?
När vätska eller gas flödar genom turbinen, vänder den ett impellerblad som avkänns av infraröda strålar, fotoelektriska sensorer eller magneter. En elektrisk puls genereras sedan och konverteras till en frekvensutmatning som är proportionerlig med flödeshastigheten.
2. Kan jag använda en turbinflödesmätare med små partiklar?
Nej, turbinflödesmätare används för bäst resultat med rena, lågviskösa vätskor.
3. Behöver jag ett rakt minimiavstånd före sensorn?
För att upprätthålla ett jämnt tvärsnittsflöde, rekommenderas att det finns en rak rörlängd på minst 10 gånger mätarens innerdiameter uppströms och minst 5 gånger mätarens innerdiameter nedströms om sensorn. Se varje flödesmätare för specifika krav.
4. Vad händer om jag har luft i vätskan?
Vissa turbinflödesmätare kan användas med luft. Om det finns luftbubblor eller ångfickor i vätskan, kan avläsningen dock bli felaktig. Det ska finnas ett laminärt (stadigt) flöde genom rörets tvärsektion.
5. Vilka är fördelarna med att använda en turbinflödesmätare?
– hög noggrannhet för vätskor
– enkel att installera och underhålla
– signalutgång för sammanräkning
– låga flödeshastigheter tillgängliga
6. Vilka är begränsningarna med att använda en turbinflödesmätare?
– känslig för förändringar av viskositet
– rak rörledning krävs
– endast rena vätskor och gaser
Flödesmätare för variabelt område / Rotametrar
1. Hur fungerar en rotameter?
Rotametrar eller flödesmätare för variabla områden, fungerar enligt principen att variationen i det område för flödesström som krävs för att producera en konstant tryckdifferential är proportionerlig med flödeshastigheten. Den flödande vätskan förs in i mätarens nedre del, forsätter uppåt genom ett mätrör och lämnar mätaren högst upp, vid flottören. Flödeshastigheten avläses genom att notera flottörens position på den kalibrerade skala som är ingraverad på glaset
2. Var gör jag avläsningen?
Med flödesmätare görs avläsningen vid flottörens mitt. Det rekommenderas att flottören befinner sig i ögonhöjd för att minimera avläsningsfel.
3. Vad är skillnaden mellan korrelationsrotametrar och direkt avlästa rotametrar?
En flödesmätare med direkt avläsning indikerar flödeshastigheten på en skala med specifika tekniska mätenheter (t.ex. ml/min eller standardkubikmeter per timme). Direkt avlästa skalor är avsedda för en specifik gas eller vätska vid en given temperatur och ett givet tryck. Samtidigt som en flödesmätare med direkt avläsning är bekvämare än en korrelationsflödesavläsare, är den mindre noggrann och begränsad i sin tillämpning.
En korrelationsmätare för flöde är graderad längs antingen en 65 mm eller 150 mm längd, varifrån avläsningen görs. Avläsningen jämförs sedan i en korrelationstabell för en specifik gas eller vätska. Det kommer att ge det faktiska flödet i tekniska enheter. En korrelationsmätare för flöde kan användas för en mängd olika vätskor eller gaser.
4. Vad händer om jag använder en annan gas än luft eller annan vätska än vatten? Vad händer om jag använder destillerat vatten?
Om du har en korrelationsmätare för flöde, ge oss slangnumret och typen av flottör och vi kan sedan faxa över en korrelationstabell för de gaser som innefattas i vår katalog. Vi har även ett begränsat antal korrelationer för gaser som inte innefattas.
För destillerat vatten används korrelationstabellen för vatten.
5. Kan jag använda en rotameter i en tillämpning med vakuum eller mottryck?
Ja, men om du har en ventil måste den placeras vid utloppet (högst upp på flödesmätaren). Det görs genom att vända slangen inuti ramen och sedan vända över ramen. I den positionen ska slangen läsas av korrekt från det ursprungliga perspektivet och ventilen ska vara vid utloppet eller högst upp på flödesmätaren. Det möjliggör en korrekt kontroll av vakuumet.
6. Kan jag använda en flödesmätare för att mäta olika flödeshastigheter?
Ja. Om ett korreletionsflödesrör används, kan olika flödeshastigheter nås genom att använda olika flottörer, t.ex. av hårdmetall, rostfritt stål, glas eller safir.
7. Vad är skillnaden mellan en 150-millimeters och en 65-millimeters flödesmätare?
En 150-millimeters flödesmätare har en skallängd på 150 mm och är graderad enligt det. Den ger bättre återgivning än den ekonomiska flödesmätaren på 65 mm.
8. Måste en rotameter monteras vertikalt?
Generellt måste rotametrar monteras vertikalt, därför att flottören måste centrera sig i flödesströmmen. Vid höga flödeshastigheter intar flottören ett läge mot mätrörets spets och vid låga flödeshastigheter placerar den sig längre ner i slangen. Vissa av våra rotametrar har fjäderbelastade flottörer och kan på grund av det monteras i vilken riktning som helst.
9. Vilken flottör har jag?
Glasflottörer är svarta, medan safirflottörer är röda. Flottörer av hårdmetall och rostfritt stål ser båda metalliska ut, men hårdmetallflottörerna är magnetiska.
10. Vilka är fördelarna med att använda en flödesmätare med variabelt område?
– billig
– till viss del självrengörande
– ingen ström krävs
– tillgänglig i olika material för kemisk kompatibilitet
11. Vilka är begränsningarna med att använda en flödesmätare med variabelt område?
– ingen utgång för dataöverföring
– känslig för olika gastyper och förändringar av temperatur och tryck