Stevanato Group EZ-fill® vialer från DWK Life Sciences
Bruksfärdiga sterila vialer utformade att accelerera utvecklingsprocessen för läkemedel och öka driftsflexibilitet vid aseptisk fyllning.
Idealisk för läkemedelsutvecklingsprocesser, från förstahandsprövningar till kommersialisering, såväl som för små tillverkningssatser.
Dra ned på kostnader och tid samt uteslut komplexitet relaterad till partikelrengöring, depyrogenering och sterilisering genom att använda lösningar med bruksfärdiga vialer.
Förbättra produktkvaliteten och patientsäkerheten med bruksfärdiga vialer som har en sekundär förpackning för att förhindra glas mot glas kontakt.
Kortare tid innan produkten kan marknadsföras genom användning av världens mest tillämpade bruksfärdiga plattform för vialer, som säkerställer snabb skalbarhet från de första faserna av utvecklingen till den kommersiella produktionen.
Om Stevanato Group EZ-fill® vialer
- Partikelfria, depyrogenerade och sterila vialer i låda med flaskställ eller på brickor med skiljeväggar
- ISO 8362-1 2R-, 4R-, 6R-, 10R- och 20R-vialer, tillverkade av borsilikatglas av typen 1,51 expansion med europeisk flasköppning för bakåtriktande flöde
- Den sekundära förpackningen är utformad med direkt ingång för aseptisk fyllning och förhindrar glas mot glas kontakt för bättre patientsäkerhet och produktkvalitet
- Konfigurationer i ställ utformade för direkt ingång vid drift med flexibel fyllning, robot- och kombinationsfyllning
- Konfigurationer på brickor lämpliga vid drift med små satser och små produktionslinjer
- Världens mest tillämpade bruksfärdiga plattform för vialer säkerställer kompatibilitet med olika fyllnings- och avslutningsprocesser som gör tillämpning av produktionslinjer med flera produkter möjlig
Varför använda Stevanato Group EZ-fill® vialer?
Den bruksfärdiga primära förpackningen hjälper till att accelerera läkemedlets väg i utvecklingsprocessen genom att öka den operativa flexibiliteten vid aseptisk fyllning och göra det möjligt att ta steget mot personligt anpassade läkemedel och biologiska läkemedel.
Stevanato Group EZ-fill® vialer hjälper till att strömlinjeforma driften genom att utesluta steg som rengöring, depyrogenering och sterilisering så att ni kan fokusera på er kärnkompetens i utvecklingen och produktionen av läkemedel.
Företag kan lita på Stevanato Group EZ-fill® vialer på laboratorienivå för att öka tillförlitligheten i utvecklingsprocessen genom att möjliggöra kvalitet på kommersiell nivå med kostnaden i utvecklingsstadiet.
Stevanato Group EZ-fill® vialer är också världens mest tillämpade standarder för bruksfärdiga vialer: Genom att använda dessa vialer i de tidiga stadierna av läkemedelsutvecklingen reducerar ni tiden till och kostnaderna för den framtida övergången till produktion på kommersiell nivå.
Webinarium
Från pipeline till patient: Ta reda på hur bruksfärdiga vialer kan accelerera utvecklingsprocessen för läkemedel.
Läs mer