Hur du skarvar loppet på en mikroslang
Vissa specialiserade tillvägagångssätt för autoanalys kräver slangar med en innerdiameter som är mindre än 0,51 mm. I dessa fall, beställ Tygon®-slang med Luer-lock-slangkopplingar (95611-serien) eller gör anslutningarna med hjälp av skarvningsmetoden.
  1. För ihop ena änden av en färgkodad slanglängd (A) och ena änden av en längd förlängningsslang (B). (Båda slanglängderna ska ha samma innerdiameter ID och ytterdiameter OD).
  2. Placera en bit som är 1" till 2" lång av en större slang (C) mitt över ändarna på de två delarna som ska sammanfogas (A och B). Den korta slangdelen ska vara av liknande material som slangarna som ska sammanfogas och den korta delens ID ska vara ungefär samma som OD för de slangar som ska sammanfogas.
  3. Med den korta delen (C) placerad mitt över fogen, appliceras lösningsmedel eller tätningsmedel på utsidan av slangen (B) och den korta slangen (C) dras på (B). Upprepa processen för slangen (A) för att sammanfoga slangdelarna permanent. Om framtida ändringar av slangen är nödvändig, appliceras lösnings- eller tätningsmedel enbart på slangen (B) och (C). Använd ett lösningsmedel av ketontyp för att skarva Tygon®- eller Viton®-slangar, ett lim för vulkanisering i rumstemperatur RTV för silikonslangar, och tetrahydrofuran för PharMed® BPT-slangar.