Pumpning av brandfarliga vätskor
När det gäller labbsäkerhet, kan pumpning av brandfarliga vätskor skapa riskfyllda förhållanden. Både eld och explosioner kan bli resultatet om inte säker hantering av material upprätthålls av personalen, studenter och forskare på ett laboratorium. Exempel på vätskor som är brandfarliga innefattar etyleter, aceton och bensen. Lättantändliga vätskor inkluderar ättiksyra, myrsyra och formalin.
När brandfarliga och lättantändliga vätskor flödar kan de bygga upp statisk elektricitet. För att minska risknivåerna, följ fem nedanstående säkerhetsriktlinjer.
- Använd alltid en metallpump med luftdriven eller explosionssäker (XPRF) motor.
- Säkerställ att alla komponenter är av metall. Plast kan bygga upp statiska laddningar och kan inte jordas.
- Jorda elektriskt styrningen och alla pumpkomponenter inklusive motorn (även om den är luftdriven), inlopps- och avloppsröret, slangklämmor, spillvattentank och mottagningstank.
- Undvik vätskor som skvätter – skvättandet genererar statisk elektrictet som kan leda till antändning eller explosion.
- Undvik isolerade ledningar, som t.ex. metallmunstycke på änden av ett avgasrör i plast.
Vissa explosionssäkra elektriska motorer har en manuell funktion för återställning av överbelastning och den eliminerer faran för automatisk omstart.
Använd personlig skyddsutrustning
När brännbara vätskor hanteras, se till att använda nödvändig personlig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, handskydd, kroppsskydd och lung- eller andningsskydd. Det innebär vanligtvis skyddsglasögon, kemikaliebeständiga handskar, överdragsoverall och eventuellt andningsmask. OSHA rekommenderar både ”ögon- och ansiktsskydd vid exponering för flytande kemikalier och flytande syror eller frätande vätskor, kemiska gaser eller kemiska ångor.” Även de ”vars arbete innefattar exponering för heta ämnen eller korrosiva eller giftiga material måste bära skyddsutrustning för att skydda exponerade kroppsdelar, inklusive ben och fötter.”