Tangentiell flödesfiltrering
På områden såsom biokemi, immunologi och mikrobiologi är separeringen och reningen av biologiskt material en förutsättning för fortsatt innovation.
Laboratorieexperter har utvecklat tangentiell flödesfiltrering, som hanterar:
- Borttagning av celler från näringslösningar inom cellodling
- Diafiltrering
- Fraktionering
- Koncentration
Vad är tangentiell flödesfiltrering?
Tangentiell flödesfiltrering (TFF) är ett verksamt och kostnadseffektivt sätt att avlägsna orenheter från prover med stor volym. Det omfattar användning av ett filter för att separera eller isolera smittämnespartiklar. Till skillnad från s.k. dead-end-filtrering cirkulerar vätskan i TFF tvärs över, snarare än tvingas igenom, ett filter vilket resulterar i en tryckskillnad som håller smittämnena borta från att återblandas med renade prover.
Proverna flödar parallellt med ett filter och kan återvinnas flera gånger genom en behållare. Till TFF-typerna hör:
- Mikrofiltrering
- Nanofiltrering
- Ultrafiltrering
Fördelar med tangentiell flödesfiltrering
Det finns många fördelar med ett system för tangentiell flödesfiltrering, t.ex.:
- Användarvänlighet: pump-, mätinstrument- och slangkonfiguration är enkel (se bild nedan). Tillsammans med provet i reservoaren är systemet fullt driftsklart
- Snabba resultat: TFF körs kontinuerligt (i stället för i satser) och kan snabbt separera och rena biomolekyler
- Multitasking-möjlighet: Laboratorieanvändarna kan koncentrera och diafiltrera ett prov i samma filtreringssystem
- Flexibilitet: TFF-enheter kan behandla prover så små som 10 ml och så stora som tusentals liter
När ska ett tangentiellt flödesfiltreringssystem användas
TFF används företrädesvis för storskaliga separerings- och filtreringsprocesser, t.ex.:
- Proteinisolering från odlingssupernatanter
- Återställning och rening av antikroppar, plasmid DNA eller rekombinanta proteiner
- Extraktion av endotoxiner från buffertar, vatten och medielösningar
- Klarning av jäsningsbuljonger
- Skörd av celler
- Beredning av kromatografiprover
- Fraktionering av utspädda proteinblandningar
- Koncentrering och avsaltning av proteiner och peptider
- TFF kan hantera en stor ytarea och filtrera stora volymer utan att täppas igen
TFF i aktion
TFF används i virusforskningen.
- TFF-konfiguration som använde en Masterflex peristaltiskt pumpsystemt producerade resultat med en högre koncentration av virus som fångades in av det tangentiella flödesfiltret än vad ett system med en lägre grad av filtreringskontroll hade gjort.
- Fallstudie: studie av de virus som bor i tarmarna på en ko. För att utföra denna forskning satte han upp ett system med hjälp av en Masterflex® L/S® Peristaltisk pump och pumphuvud med silikonslang, tryckmätare och slangkopplingar för att installera mätarna inuti slangarna och ansluta till filtret. Han körde proverna från en behållare genom den peristaltiska pumpen och tryckmätaren in i det tangentiella flödet. Han använde två filter i separata processer: ett filter på 0,2 µm för att avlägsna bakterier och ett filter som var < 100 Kd för att koncentrera de olika virus som fanns.
TFF har använts av vinmakare och vinforskare i syfte att:
- Producera renare viner
- Filtrera ut cellskräp
- Kapa kostnader med tappning av slutfilter
TFF har också hittat fram till flödena för livsmedel och läkemedel, där den löpande reningen snabbar på innovationsprocesse.
Rekommenderad TFF-utrustning
Masterflex® rekommenderar följande TFF-utrustning:
- Masterflex® peristaltiska digitala processdrivanordningar och pumphuvuden — som uppfyller alla krav och upprätthåller provintegriteten. Välj dubbelkanaliga pumphuvuden så att båda filtren kan köras samtidigt.
- Masterflex® silikonslang
- Tangentiella flödesfilter
- Tryckmätinstrument
- Slangkopplingar för att installera mätare och ansluta filtret
Oavsett dina filtreringsbehov: Masterflex® erbjuder de senaste lösningarna med den bästa kvaliteten, alltid i framkant.