Masterflex® peristaltiska pumpar och vätskehanteringslösningar
Carousel
Masterflex® peristaltiska pumpsystem, framtagna för en lång livslängd, med överlägsen noggrannhet och repeterbarhet, säkrar optimala prestanda från forskningsfasen till serieproduktion.
Våra pumpar erbjuder senaste teknologi, inkl. MasterflexLive® molnbaserad anslutbarhet, enkel kontroll och slangbyte — en lösning med lågt underhåll och kostnadseffektivitet för dina behov av peristaltiska pumpar.
Välj ur det breda sortimentet av flöden med våra olika serier med peristaltiska pumpar:
- Masterflex Ismatec® Serie 0.0001 till 365 ml/min
- Masterflex L/S® Serie 0.00005 till 3400 ml/min
- Masterflex I/P® Serie 0.001 till 26 LPM
- Masterflex B/T® Serie 0.3 till 42 LPM
Bland de drygt 10 000 pumpalternativen och många slangformler hittar du det du behöver från varumärket Masterflex® .
Bästa produkter för bioläkemedel och därutöver
Peristaltiska pumpar
MasterSense™ smart pump systems
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Find your pumpEgenskaper och fördelar: vätskehanteringslösningar
Våra vätskehanteringslösningar stödjer hela din verksamhet. Vårt system stödjer spårbarhet och IQ/OQ/PQ.
Våra pumpar används sedan länge inom:
- Bioprocessing
- Kemikaliematning
- Livsmedel och drycker
- Kosmetikdispensering
- Bläck/beläggningar
- Massa och papper
- Halvledare
- Vatten och avloppsvatten
Dessutom har våra pumpar överlägsna fördelar såsom:
- En robust, egenutformad design för brutala förhållanden
- Toppkvalitet för noggrannhet, precision och reproducerbarhet
- Högvolymetriska system där vätskan vidrör endast slangmaterialet
Vätskehanteringslösningar — från forskning till produktion
Utvecklat för bästa resultat i hela vätskekedjan - från forskning till produktion
Masterflex® stödjer dig i ditt arbete, från laboratorieforskning till fullskalig produktion. Våra robusta pumpar och slangar håller, vilket innebär färre avbrott i forskningsprocessen, och erbjuder tillförlitlig noggrannhet och full överensstämmelse med standarder och föreskrifter.
Utvalda produkter
Kundanpassade tjänster och verktyg
Anpassade lösningar
Samverkan för anpassade pumpar – vi gör verklighet av idéer sedan mer än 50 år.
Läs mer
Kundanpassad, måttbeställd slang
Vi har den flexibilitet som krävs för att klara dina behov och hjälpa dig spara både tid och pengar. Välj slangtyp, längd och kvalitet.
Läs mer
Kemikaliekompatibilitet
Sök efter din kemikalie för att se vilken verkan den har på hundratals material
Läs mer
Masterflex urvalsverktyg
Hitta rekommenderat system med peristaltiska pumpar med färre än 6 frågor!
Läs mer
Välj Masterflex®, en del av Avantor®
Välj Masterflex® (en del av Avantor) för att hålla dig uppdaterad på avancerade och innovativa vätskelösningar med:
- Fallstudier
- Webbinarier
- Guider och anvisningar
Vi utökar vårt produktsortiment kontinuerligt för att ge dig bästa service. Se alla produkter från Masterflex.