Fördelar med Masterflex® gravimetriska fyllningssystem
Masterflex gravimetriska fyllningssystem är ett nytt system som består av en Masterflex peristaltisk pump kombinerad med ett gravimetriska dispenseringspaket i A&D Apollo-serien. Det finns 7 vågpaket att välja mellan. Vågen och pumpen är anslutna med en unik A&D-kontroller som möjliggör omedelbar kontrollåterkoppling för att säkerställa noggrannheten för dispenseringen; och all vätskeförflyttning är innesluten i Masterflex-pumpens slangledning. Det gravimetriska systemet är avsett att lösa många problem och utmaningar.
Bygg ditt Masterflex gravimetriska fyllningssystem
Masterflex gravimetriska fyllningssystem är ett nytt system som består av en Masterflex peristaltisk pump tillsammans med en våg i A&D Apollo-serien.
Välj slangledning för drivpumphuvudet
Masterflex-pumpen och all vätskeförflyttning innesluts i Masterflex pumpslang. Välj från listan med kompatibla drivanordningar och gör ditt pumpsystem komplett nedan. Lägg sedan till ett pumphuvud och en slangledning som passar din tillämpning.
- Masterflex L/S standardversion av digitala drivanordningar
- Masterflex L/S Standard digitala pumpsystem
- Masterflex L/S digitala drivanordningar med nätverkskompatibilitet
- Masterflex L/S digitala pumpsystem med nätverkskompatibilitet
- Masterflex L/S molnbaserade digitala drivanordningar med MasterflexLive™
- Masterflex L/S digitala modulära drivanordningar med dispensering
- Masterflex I/P digitala modulära drivanordningar med fjärrinmatning/fjärrutmatning
- Ismatec Reglo digitala flerkanaliga pumpar
- Ismatec Reglo digitala miniflex-pumpar
A&D Gravimetriska dispenseringspaket
Välj ett vågpaket baserat på kapaciteten och avläsningsförmågan som du behöver. Alla paket innehåller display med flödeshastighet(FRD) för att strömlinjeforma tillämpningar med dosering och fyllning. Alla paket inkluderar en våg i Apollo GX-A-serien samt en fotpedal, pumpgränssnittskort och en 25-stifts I/O-fjärrkabel för att ansluta vågen till pumpens drivanordning.
- Gravimetriskt dispenseringspaket
Här följer tre klara fördelar med det gravimetriska fyllningssystemet:
1. Löser de vanliga problemen med svinn
Detta system ger noggrannhet och repeterbarhet. Varje droppe redovisas och behållaren blir aldrig överfull – en produkt går aldrig till spillo. Vågen kontrollerar den peristaltiska pumpen och har tre lägen under fyllningsprocessen för att säkerställa att överfyllnad inte äger rum. Masterflex-pumpen kan växla vätska vid olika hastigheter och vågen styr.
2. Inga fler hälsorisker och säkerhetsproblem på grund av upphällning
Hälla upp manuellt medför risker, inte bara för att produkten kan spillas ut, utan vågen kan också skadas. Inneslutningen av vätskan i slangledningen innebär en direkt lättnad och fördel jämfört med det halvautomatiska systemet. Indirekta fördelar omfattar borttagningen av manuella moment, lyftning och upphällning, som eliminerar hälso- och säkerhetsproblem relaterade till det halvautomatiska systemet. Det finns heller inget behov av att stå redo intill utrustningen genom processen eftersom det gravimetriska systemet klarar sig själv. Förutom att den manuella hanteringen uteblir är vätskorna inneslutna i slangledningen.
3. Effektiviteten och noggrannheten förbättras
Noggrannheten för dispenseringen som upprättas med gravimetrisk dispensering överträffar den dispenseringsnoggrannhet som nås enbart med den peristaltiska pumpen och minskar behovet av slangkalibrering. Effektiviteten förbättras tillsammans med noggrannheten och behållarnas fyllningstakt optimeras i det här systemet jämfört med mer manuella metoder.
Masterflex gravimetriska system kan leverera:
- Halvautomatisk process
- Minskat spill, minskad rengörings- och produktkostnad
- Förbättrad processeffektivitet
- Uppnådd målproduktion
- Uppskalning och skalbarhet
Masterflex peristaltiska pump kan godta många olika slangstorlekar, beroende på pumphuvudets storlek, för att låta pumpen fylla behållare snabbare med hjälp av högre flödeshastigheter. Pumpen kan också användas för att skala upp produktionen genom att öka pumpens motorkapacitet med storskaliga pumpar som finns tillgängliga från Masterflex. Vågens kapacitet och Masterflex urval av drivanordningar och slangledningar ger stort utrymme för anpassning – för att uppfylla de fyllnadsvolymer som krävs och medge kemisk kompatibilitet med de flesta vätskor.