Spektroskopi
Utforska vårt omfattande utbud av spektrofotometrar och biofotometrar, anpassade till dina behov. Här hittar du även andra instrument, reagenser, kyvetter till alla tillhörande applikationer.
Standarder för kalibrering med spektrofotometer
Kalibreringssatsen består av tre gråglasfilter för kontroll av absorbansnoggrannheten och ett holmiumoxidglasfilter för kontroll av våglängdsnoggrannheten.
Spektrofotometrar
VWR har ett komplett utbud av VIS, UV/VS, fluorescensspektrofotmetrar och spektrofotometrar för små volymer. De optiska systemen omfattar enkel, delad eller dubbel ljusstråle. Ljuskällan är antingen en volfram- eller xenonlampa.
Thermo+Scientific
Genesys Vis / UV-Vis spektrofotometrarna har en överlägsen prestanda. Välj mellan VIS- och UV- / VIS-spektrofotometrar med enkel ljusstråle, delad ljusstråle eller dubbla optiska system. Ljuskällan kan antingen vara en volfram- eller xenonlampa.