Spårämnesanalys och -detektion
I metallanalys analyseras det i ppm, ppb och ppt-områdena med sofistikerad instrumentering som AAS, ICP-OES eller ICP-MS.
Laboratorierna kan sällan analysera ett prov direkt utan det måste förbehandlas på lämpligt sätt. Provet måste först lösas upp, smältas eller spjälkas. alla reagens som används måste kunna utföra uppgiften men vara osynlig i den slutliga analysen.
VWR Chemicals ochJ.T.Baker® standarder och reagens är speciellt framtagna för att ge dig en blank bakgrund så att du kan lösa de svåraste saker.
- Kemikalier för provberedning för spårämnesanalys
- Standarder för kalibrering
- Utrustning för spårämnesanalys
- Relaterade dokument för spårämnesdetektion
Kemikalier för provpreparering
Syror av hög och ultrahög renhetsgrad
Komplett sortiment av mycket rena syror med de högsta tillåtna halterna av föroreningar i ppb och ppt, av största betydelse vid analystillämpningar med ultrafina spår.
ARISTAR® syror för spårämnesanalys
Dessa högrena syror är essentiella i provprepareringen för spårämnesanalys med max tillåtna nivåer av kontaminanter i ppm och ppb området.
Flux för XRF
Används för analys av sten, metall, keramik och cement. Nedbrytning med flux är ett vanligt provprepareringssteg för XRF.
Kvicksilverbestämmning
Kvicksilver är en av de giftigaste tungmetallerna i miljön. Bestämning av kvicksilver med AAS är vanlig inom olika segment som livsmedel-, miljö- och farmaindustrin.
Analyssyror
VWR Chemicals & Merck levererar reagenser inkl. syror, betningsmedel och salter, lämpliga för många oorganiska och analytiska tillämpningar. Specifikationerna omfattar garanterad max. tillåtna orenhetsgränser och har 99% lagertillgänglighet.
Analysalkalier och betningsmedel
VWR Chemicals & Merck alkalier för många oorganiska och analytiska tillämpningar.
VWR Chemicals alkalier för många oorganiska och analytiska tillämpningar.
Analyssalter
Analyssalter tillverkas i strikt kontrollerade förhållanden, till största delen i Europa.
Supelco® Suprapur salter
Oorganiska salter med hög renhet för provberedning, framtagna i strikta förhållanden i renrumsområden.
Standarder för kalibrering
AAS standarder 1000 mg/l
Ett komplett sortiment av 66 AAS standarder med 1000 mg/l finns i 100 och 500 ml förpackningar, spårbar till NIST och levererad med analyscertifikat (CoA).
ICP och ICP-MS standarder
Ett komplett sortiment standarder för ICP och ICP-MS med 10, 1000 och 10 000 mg/l finns i 100 och 500ml förpackningar, spårbar till NIST och levererad med analyscertifikat (CoA).
ICP och ICP-MS multi-element lösningar
Ett komplett sortiment med multielementlösningar för användning som internstandard eller för en perfekt kalibrering av utrustningen, spårbar till NIST, levereras med analyscertifikat (CoA).
Kundanpassade standarder, multielementlösningar
VWR, tillsammans med CPAchem, erbjuder en service som möjliggör att du kan beställa en standard som passar just din applikation.
Standarder för jonkromatografi
Stort sortiment med 54 element med 1000 mg/l för många olika applikationer.
Supelco® ICP-, AAS- och IC-standarder
För ackrediterade testlaboratorier är användning av Certified Reference Materials (CRM) för kalibrering ett krav enligt ISO/IEC 17025.
Utrustning för spårämnesanalys
Water purification
VWR® water purification systems ensure a pure water supply...
Homogeneiser/blenders
Blenders, homogenisers and grinders for sample preparation...
Stirrers
Magnetic, hotplate and overhead stirrers plus stirring bars and accessories...
Balances
Micro, analytical, top pan and moisture determination balances...
Bottle-top dispensers
Precise dispensing from reagent bottles to bottle-top burettes for titration...
What is Atomic Spectroscopy?
Atomic spectroscopy lets analysts determine the composition of liquid or solid samples by measuring the amount of light absorbed by atoms and ions in the material at specific wavelengths. By applying electromagnetic radiation to a compound, it puts atoms in the sample into an excited state. As they return to their original condition, they emit energy as light. By measuring the wavelength and intensity of the emitted light, analysts can identify the atoms in the sample.