HPLC
Ett korrekt val av kemikalier är helt avgörande för kromatografiprocessen. Nedan återfinns en översikt över vårt kemikaliesortiment för kromatografi. Söker du efter kolonner, instrument eller andra förbrukningsvaror?
Produktkategorier
HPLC-lösningsmedel
Oönskade ”spöktoppar” i HPLC-lägesgradient med reverserad fas kan bli ett verkligt problem. Huvudparametrar för eliminering av oönskade toppar är kvalitet i den mobila fasen (hög UU-överföring, låg förångningsrest) och reproducerbarhet mellan batcharna.
LC-MS-lösningsmedel
LC-MS-metoderna förbättras avseende känsligheten för att kunna uppfylla dagens krav. Kvaliteten på lösningsmedlet är viktig vid en låg nivå av jonisk bakgrund, låg alkaliskt metallhalt, lämplig för ULC, UPLC och UHPLC.
LC-MS tillsatser och buffertar
LC-MS tillsatser tillsätts vanligtvis den mobila fasen eller införs post-kolonn före gränssnittet för att påverka analytjoniseringen. Ett urval av buffertar för att förbättra separationen i HPLC.
LC-MS blandningar
LC-MS vanligaste förhandsmixade lösningar för den mobila fasen, beredda med precision och komponenter av mycket hög kvalitet för eliminering av störningar. Öka din kvalitetssäkring genom att använda dessa förhandsmixade blandningar.
HPLC jonparreagenser
För eluering av HPLC-gradienter omfattar vårt sortiment många nya jonparreagenser som uppvisar minimal extinktion i den låga UV-regionen och briljant transparens ned till 200 nm.
HPLC-lösningsmedel i aluminiumflaskor
Säkerheten har högsta prioritet. Upptäck vårt kompletta utbud av HPLC-lösningsmedel förpackade i aluminiumflaskor, och undvik trasiga flaskor på laboratoriet.
HPLC-lösningsmedel i trummor av rostfritt stål för återvinning
Fullständigt utbud av HPLC-lösningsmedel i återvinningstrummor av rostfritt stål för bättre säkerhet, begränsning av den möjliga kontamineringen och eliminering av avfall.
Lösningsmedel för preparativ kromatografi
Different grades and packs have been tailored to the requirements of preparative HPLC to facilitate scale-up from analytical to preparative separations. These solvents have an extremely low evaporation residue (< 1 mg/l), low water content and high purity
Supelco-standarder och CRM
Merck Supelco® standarder och referensmaterial
Vanliga frågor
Man kan använda tillsatser såsom trifluorättiksyra eller myrsyra för att förbättra upplösningen. Ett komplett sortiment med LC-MS tillsatser med hög renhet är tillgängligt i flaskor eller ampuller.
Jonparreagenser bygger på tillsättandet av joniska sammansättningar till den mobila fasen för att stimulera bildandet av jonpar med laddade analyter. Dessa reagenser består av en alkydkedja med en joniserbar terminal. När de används med vanliga hydrofobiska HPLC-faser i modus reverserad fas, kan man använda jonparsreagenser för att selektivt öka kvarhållningen av laddade analyter.
- Övergång av provet från en automatisk provtagare till ett instrument, i synnerhet när orenheter tas upp på inner- och ytterytorna av den nål som doppas i vialen
- Om en orenhet i provet har samma absorptionsvåglängd som den intressanta sammansättningen
- Vattnet som används i den mobila fasen är inte tillräckligt rent eller friskt
- Gammal mobilfas
- Buffertar av undermålig kvalitet tillsatta i den mobila fasen
- Ftalater eller plasttillsatser som ingår i de plastbehållare som använts under beredning i den mobila fasen
- Försök använda förhandsblandade lösningsmedel
- Använd färska eluenter med salter
- Filtrera HPLC-lösningsmedlen
- Använd vatten av högsta kvalitet (18,2 mOhm, TOC<5 ppb) eller gradientklassat vatten
- Använd buffertar och salter av god kvalitet
- Kontrollera renheten hos glasvarorna
När proverna innehåller joniserbara sammansättningar kan pH i den mobila fasen vara ett av de mest varierande i upptagsstyrningen i den reverserade fasen RP av HPLC-separering. Emellertid kan pH vara en källa till många problem om det inte kontrolleras rätt. Eftersom de flesta sammansättningar som analyseras med RP HPLC innehåller en eller flera sura eller basiska funktionsgrupper kräver de flesta mobila faser en pH-kontroll. Av det skälet används buffertar i stor utsträckning.
Dokumentation
Ytterligare resurs
kromatografi_lösningar
Upptäck utbudet av kromatografilösningar och tillämpningsanvisningar på vår kromatografikmikrosajt