Minskad pulsering, dubbel drivenhetskapacitet och förbättrad precision med dubbel-Y-slang-set
Minskad pulsering, dubbel drivenhetskapacitet och förbättrad precision med dubbel-Y-slang-set
Dubbel-Y-slang-set förlitar sig på två ”Y”-anslutningar som monterats ihop till en slangkonfiguration med delad kanal. Uppdelningen av kanalerna möjliggör att två slangkanaler drivs genom en pump – det fördubblar flödet på ett effektivt sätt. Dubbel-Y-slang-set används normalt med antingen två staplade pumphuvuden eller ett pumphuvud särskilt designat för dubbel-Y-rör-set. När pumpen arbetar ”drar” en kanal uppströms från samgåendepunkten, medan den andra kanalen ”trycker” mot samgåendepunkten – i princip en ”uppdelning” av vätskevägen. Uppdelningen av vätskevägen fördubblar pumputmatningen (om vätskevägens bredd inte reduceras) och kan också i hög grad minska pulseringen nedströms, samtidigt som dispenseringsnoggrannheten ökas. Det är dessutom mycket enkelt att lägga till en extra kanal till pumpdrivenheten, och det kräver inga extra eluttag.
Double Y Tubing Set
Masterflex® dubbel-Y-rör-set
Masterflex dubbel-Y-rör-set kan fördubbla flödeshastigheterna medan pulseringen minskas med upp till 90 procent, vilket resulterar i ökad flödesnoggrannhet. Detta kan åstadkommas genom att man förskjuter rotorerna i varje kanal, vilket resulterar i det gröna flödesmönstret i diagrammet (visas till höger). En kanal drar in vätska medan den andra trycker ut den samtidigt för ett ännu jämnare flöde när kanalerna går ihop nedströms. Reduktion av pulseringen är idealisk där skumbildning eller tryckkänslighet (t.ex. i vissa vätskesensorer) är ett bekymmer, eller för förbättrad fyllningsnoggrannhet. Förskjutningen av rullarna reducerar också effektivt volymen av vätskefickor som kan ses nedströms, vilket innebär större upplösning och repeterbarhet i dispenserade volymer och minskat möjligt avfall från överskott.
Reduced Pulsation
Alternativt kan mekaniska skjuvkrafter från upprepade inneslutningar reduceras genom att man kör drivenheten vid samma volymutmatning men med reducerat varvtal. Med två pumpkanaler fördubblas prestanda, så kör man med halva hastigheten produceras samma flöde som om man skulle köra ett pumphuvud normalt. Ett lägre varvtal minskar även den totala skjuvkraft som verkar på vätskan. Detta är till fördel för levande celler, stora molekyler, annan biologi, vissa slam eller andra vätskor som har mjuka eller hårda partiklar av olika storlek (naturligtvis mindre än slangens innerdiameter).
Faktorer att tänka på vid ökning av kanalerna med en drivenhet
Masterflex erbjuder några sätt att öka de aktiva pumpkanalerna med en drivenhet. Först måste man säkerställa att Masterflex drivenhet kan klara det moment som krävs med två – eller fyra – kanaler samtidigt. Det bestäms enklast med max.hastigheten i Masterflex L/S® drivenheter. Om max.hastigheten är 100 rpm, kan den hantera upp till fyra pumphuvuden. Om drivenheten körs upp till 600 rmp, kan den hantera två. Masterflex I/P® drivenheter kan hantera upp till två kanaler.
Staplade pumphuvuden
Använd Masterflex dubbel-Y-slangmontage med de förskjutna rullarna i två staplade Masterflex L/S Easy-Load®, Easy-Load II, eller I/P Easy-Load pumphuvuden för att minska pulseringen och förbättra noggrannheten i peristaltisk dispensering. När huvudena är staplade förskjuts rulluppsättningarna i intilliggande huvuden. Medan en rulle suger vätska genom den ena kanalen i dubbel-Y-slangen trycker den andra rullen vätska genom den andra kanalen. Detta ger ett totalt sett smidigare flöde (se ovan) eftersom dragningsrörelsen mellan vätskefickorna i en peristaltisk pump kompenseras nedströms av den andra vätskekanalen.
Masterflex UltraPharm™ pumphuvud
Masterflex Pump 07576
Högre doserings- och dispenseringsnoggrannhet är mycket viktiga kriterier i många bioprocesstillämpningar, och ett annat alternativ är Masterflex Ultrapharm pumphuvud. Masterflex Ultrapharm pumphuvud är designat med förskjutna rullar och kulväxel med egna Masterflex L/S dubbel-Y-rör-set. Pumphuvudet producerar en varsam, lågpulserande pumpning som resulterar i en mycket exakt dosering resp. flöde för säkerställande av största produktintegritet och -enhetlighet. Masterflex UltraPharm pumphuvud kan autoklaveras och finns i antingen aluminium eller 316 rostfritt stål, beroende på tillämpningskraven.
Masterflex L/S tvåkanals Easy-Load II pumphuvuden
Masterflex L/S® Easy-Load® II Pump Head with 2-Channels for Precision Pump Tubing, PPS Housing, CRS Rotor
Man kan också använda Masterflex L/S Easy-Load II dubbelkanalspumphuvud för att dubblera resultatet*, men slangen är innesluten med samma rulle i båda kanalerna så pulseringen reduceras inte som den skulle göra vid användning av staplade pumphuvuden eller med pumphuvud L/S UltraPharm. För pumpning av två synkrona kanaler krävs korrekt förankring, och slang av samma dimension måste användas i varje kanal. Dessa pumphuvuden accepterar de fyra L/S precisionsslangstorlekarna L/S 13, L/S 14, L/S 16 och L/S 25. Man kan få flödeshastigheter på 0.06 till 1000 ml/min—flödeshastigheten är avhängig av drivenhetens varvtal och av slangdimensionen. * Accepterar inte alla L/S slangstorlekar.
Det bekvämaste alternativet för dubbel-Y-slangset
Det bekvämaste sättet att få dubbel-Y-slang-set är att köpa Masterflex dubbel-Y-slangmontage. De är klara använda direkt ur förpackningen och eliminerar den tid och de pengar som krävs för att tillverka röruppsättningar internt. Om så krävs, finns även försteriliserad slang tillgänglig.
Varje formel går utöver kraven från FDA och UPS klass VI, och uppfyller standarden USP klass V (extraherbara ämnen). Slangarna är tillverkade enligt farmaceutiska cGMP:er och kan autoklaveras. Det finns en stor mängd slanglängder och -dimensioner tillgänglig.
För mer information om dubbel-Y-slang, se vårt fullständiga produktutbud.