Masterflex L/S-slangval
Nå högsta prestanda med Masterflex L/S-pumphuvuden när du använder precisionsextruderad slang. Slangen är tillverkad för snäva toleranser som matchar våra L/S-pumphuvuden. Välj precisionsslang eller högpresterande precisionsslang. Högpresterande precisionsslang har en tjockare vägg som förbättrar tryckgenerering, sughöjd, förmåga att pumpa viskösa vätskor och slangens livslängd. Välj mellan ett dussin olika sammansättningar.
- BioPharm Plus silikon (platinahärdad)
- BioPharm silikon (platinahärdad)
- Chem-Durance® Bio
- C-Flex®
- C-Flex® ULTRA
- GORE® STA-PURE® -serien PCS
- GORE® STA-PURE® -serien PFL
- Norprene® (A 60 G)
- Norprene för livsmedel (A 60 F)
- PharMed®
- PharmaPure®
- Puri-Flex™
- Silikon (platinahärdad)
- Silikon (peroxidhärdad)
- Tygon för kemikalier
- Tygon för livsmedel
- Tygon för bränsle och smörjmedel
- Tygon för laboratorier
- Tygon® E-LFL
- Viton®
Specifikationer för precisionsslang
Slangstorlek | L/S 13 | L/S 14 | L/S 16 | L/S 25 | L/S 17 | L/S 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Innerdiameter* tum (mm) | 0,03 (0,8) | 0,06 (1,6) | 0,12 (3,1) | 0,19 (4,8) | 0,25 (6,4) | 0,31 (7,9) |
Hullingförsedd storlek* tum (mm) | 1/16 (1,6) | 1/16 (1,6) | 1/8 (3,2) | 3/16 (4,8) | 1/4 (6,4) | 3/8 (9,5) |
Flödeshastighet för drivanordning med 6 till 600 varv/min i ml/min | 0,36 till 36 | 1,3 till 130 | 4,8 till 480 | 10 till 1000 | 17 till 1700 | 23 till 2300 |
Maximalt tryck, kontinuerligt** | 25 psig (1,7 bar) | 20 psig (1,4 bar) |
15 psig (1,0 bar) |
10 psig (0,7 bar) |
||
Maximalt tryck, intermittent** | 40 psig (2,7 bar) | 35 psig (2,4 bar) |
20 psig (1,4 bar) |
15 psig (1,0 bar) |
||
Maximalt vakuum** | 26 tum Hg (660 mm Hg) | 20 tum Hg (510 mm Hg) | ||||
Sughöjd | 29 fot H2O (8,8 m H2O) | 22 fot H2O (6,7 m H2O) |
Specifikationer för precisionsslang med hög prestanda
Slangstorlek | L/S 15 | L/S 24 | L/S 35 | L/S 36 |
---|---|---|---|---|
Innerdiameter* tum (mm) | 0,19 (4,8) | 0,25 (6,4) | 0,31 (7,9) | 0,38 (9,7) |
Hullingförsedd storlek* tum (mm) | 3/16 (4,8) | 1/4 (6,4) | 3/8 (9,5) | 3/8 (9,5) |
Flödeshastighet för drivanordning med 6 till 600 varv/min i ml/min. Värden inom ( ) erhållna med pumphuvud med hög prestanda |
10 till 1000 (11 till 1100) |
17 till 1700 (18 till 1800) |
23 till 2300 (26 till 2600) |
29 till 2900 (34 till 3400) |
Maximalt tryck, kontinuerligt** | 25 psig (1,7 bar) | 20 psig (1,4 bar) |
15 psig (1,0 bar) |
|
Maximalt tryck, intermittent** | 40 psig (2,7 bar) | 35 psig (2,4 bar) |
20 psig (1,4 bar) |
|
Maximalt vakuum** | 26 tum Hg (660 mm Hg) | 24 tum Hg (610 mm Hg) |
||
Sughöjd | 29 fot H2O (8,8 m H2O) | 27 fot H2O (8,3 m H2O) |
*Nominell storlek.
**Faktiska prestandavariationer beror på sammansättningen av slangledningen.