Nya produkter inom mikrobiologi
VWR® MPP15: Enklare beredning av odlingsmedia
VWR premium mediumberedare 15 (MPP15) är utrustad med allt som förenklar och påskyndar tillverkningen av odlingsmedier. Mediet blandas effektivt och värms upp, steriliseras och kyls snabbt ned till den önskvärda fyllningstemperaturen. Under fyllningsprocessen hålls mediet stabilt vid den valda temperaturen. MPP15 kan också användas för autoklavering, sterilisering av små föremål och vätska i separata behållare, eller som ett uppvärmt bad.
Ytterligare information
VWR® automatisk koloniräknare
Varför du ska använda en automatisk koloniräknare?
Koloniräknare ger dig automatiskt konsekventa, noggranna, snabba och effektiva resultat.
Vårt nya utbud av automatiska koloniräknare inkluderar enheter som sträcker sig från de som ger låg kostnad och snabb räkning på hällplattor, spridningsplattor och spiralplattor till högmoderna, utökade tillämpningar och IQ/OQ.
Ytterligare information
T-Lab Eco: Den ekonomiska laboratorieautoklaven
Tuttnauer utvecklade T-Lab Eco speciellt för utbildningsinstitutioner och forskningsanläggningar med enkelhet och ekonomi i åtanke.
Denna vertikala golvautoklav täcker de grundläggande behoven av allmän laboratoriesterilisering med syftet att öka produktiviteten på ert laboratorium. Den kombinerar den bästa universella storlekskapaciteten med optimering av resurser som såväl vatten och elektricitet som drifttidsresultat.
Ytterligare information
Förbättra era räkningsanalyser med flödescytometern CytoFLEX
CytoFLEX-plattformens avancerade optik- och flödesteknik gör det möjligt för instrumentet att lösa upp små partiklar ned till 200 nm och räkna bakterier som är så små som 0,5 µm utan behov av att räkna plastkulor. Dessutom ges information om cellernas viabilitet och vitalitet vilket låter tillverkaren spara både tid och pengar.
Ytterligare information
Bärbara MinION™ sekvenseringsenheter
Snabb identifiering och komplett karakterisering av mikroorganismer från odling eller komplexa metagenom-prover med prisvärda, bärbara MinION-sekvenseringsenheter.
Analys i realtid för snabb tillgång till handlingsbara resultat.
Ytterligare information
VWR® låsbara kontaktplattor för farmaceutiska företag (locket skruvas på)
Avsedda för farmaceutiska företag, med sterila förpackningar bestående av system med tre påsar och låsbart lock, idealiska för miljökontroll av luft, ytor, handskar och overaller inom begränsade områden såsom isolatorer och renrum. Förpackade i påsar med 5 plattor.