Masterflex® Ismatec® slangkassetter: CA- och MS/CA-modeller
Ismatec Click 'n' Go™-kassetter möjliggör enkelt och snabbt byte av slangledningar på peristaltiska pumpar. Det finns två typer av slangkassetter tillgängliga:
  • kassetter i CA-modell för peristaltiska slangledningar med 2 stopp (CA-slangledning)
  • kassetter i MS/CA-modell för peristaltiska slangledningar med 3 stopp* (MS/CA-slangledningar)
    * nyare typer av slangledningar kompatibla med MS/CA-kassetter är kanske bara tillgänglig som slangledningar med 2 stopp. Benämningen ändras då från ”slangledning med 3 stopp" till "MS/CA-slangledning”.
CA-kassetter
CA-Cassette for 2-stop tubing (CA Tubing)Stora CA-kassetter är lämpliga att använda med de peristaltiska pumparna i IPC- och IPC-N-serien, som har lågt flöde och hög noggrannhet. CA-kassetter medger peristaltiska slangledningar med stopp och ett mellanrum på 152 mm mellan stoppen. Lämpligt storleksintervall på slangarna är 0,13 till 3,17 mm innerdiameter ID. CA-kassetter utrustade med spak för tryck medger att olika slangtryck ställs in för varje kanal. Beroende på tillämpning, slangmaterial och diameter, kan ett otimalt justerat slangtryck ställas in. För att upprätthålla konstanta flödeshastigheter, kan det vara nödvändigt att regelbundet justera slangtrycket. Användning av kassetter med spak för tryck ökar vanligtvis det maximalt uppnåeliga differentialtrycket för en peristaltisk pump.
När CA-kassetter beställs ingår inte utbytesadaptrarna för CA-kassetterna och måste beställas separat.
2-stop tubing (CA Tubing)
CA-kassetter är lämpliga för:
  • peristaltiska slangledningar med 2 stopp (CA)
  • mellanrum på 152 mm mellan stoppen
  • Innerdiameter ID på slangledning 0,13 till 3,17 mm
Observera: adaptrarna 07618-65 ingår inte med kassetterna och måste beställas separat.
MS/CA-kassetter
MS/CA Cassette for 3-stop tubingDe små MS/CA-kassetterna är lämpade att använda med Reglo-serien och vissa pumphuvuden (MS/CA-huvuden för BVP- och MCP-pumpgruppen. MS/CA-kassetter medger peristaltiska (MS/CA) slangledningar med 3 stopp och ett mellanrum på 72 mm mellan stoppen. Nyare slangledningar som passar för dessa kassetter är endast utrustade med två stopp och kallas för "MS/CA-slangledning". Lämpligt storleksintervall på slangarna är 0,13 till 3,17 mm innerdiameter ID. MS/ CA-kassetter utrustade med spak för tryck medger att olika slangtryck ställs in för varje kanal. Beroende på tillämpning, slangmaterial och diameter, kan ett otimalt justerat slangtryck ställas in. För att upprätthålla konstanta flödeshastigheter, kan det vara nödvändigt att regelbundet justera slangtrycket. Användning av kassetter med spak för tryck ökar vanligtvis det maximalt uppnåeliga differentialtrycket för en peristaltisk pump. MS/CA-kassetter i standardutförande kommer utan spak för inställning av tryck. Konsekvent tryck tillämpas med en förinstallerad fjäder av rostfritt stål.
3-stop tubing (MS/CA Tubing)
MS/CA-kassetter är lämpliga för:
  • peristaltiska slangledningar med 3 stopp (MS/CA)
  • mellanrum på 72 mm mellan stoppen
  • Innerdiameter ID på slangledning 0,13 till 3,17 mm