Masterflex® slangpumpssystem
Masterflex pumpar är den föredragna lösningen världen över. Vi har ett renommé som branschledande inom design, konstruktion och tillverkning av peristaltiska slangar och slangpumpar, diafragmmätpumpar, vakuum/tryck-pumpar, flödesmätare och mixers. Det är bara Masterflex som kan erbjuda dig överlägsen mångsidighet och tillförlitlighet som sätter standard – prestanda som bygger på mer än 55 års tillverkning av slangpumpar. Vår expertis och vårt sortiment med mer än 10 000 pumpkonfigurationer gör det möjligt för oss att hjälpa dig välja ett pumpsystem som uppfyller de särskilda behov som finns i din tillämpning.
Masterflex®har satt en global standard inom slangpumpssystem. Vi har länge varit branschledande inom design, konstruktion och tillverkning av ett stort program med vätskehanteringsprodukter, med bl.a.:
- Komponenter till slangpumpar och kompletta system
- Slang till slangpumpar
- Specialtillverkade pumpar
- MasterflexLive
Tack vare vår expertis, plus vårt utbud av mer än 10 000 pumpkonfigurationer, kan vi leverera just det pumpsystem du behöver. Med mer än 55 års tillverkning av slangpumpar har vi bevisat att endast Masterflex® kan erbjuda denna mångsidighet och tillförlitlighet i standardmiljö.
Masterflex peristaltiska pumpar, serie— shoppa efter flödesintervall
Ismatec® serie
Microflow, hög noggrannhet
Flödesintervall:
0.0001 till 365 ml/min
Mikroflödespumpar >
L/S® serie
Exakt flödesstyrning
Flödesintervall:
0.00005 till 3400 ml/min
Precisionsflöde >
I/P® serie
Kraftfulla system
Flödesintervall:
0.001 till 26 LPM
Industriellt flöde >
B/T® serie
Högsta flödeshastigheter
Flödesintervall:
0.3 till 42 LPM
Max. flödespumpar >
MasterSense™ smart pump systems
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Find your pumpIntuitive and innovative
- Integrated sensors monitor fluid pressure and alert before there is a potential for process failure
- Store and recall standard protocols ensuring continuity
- Intuitive digital touchscreen with optimized menu navigation and program input, even with wet gloves on!
- The MasterSense drives offer 3 tiers of access, allowing for varying levels of programming all password protected, adhering to GMP best practices
Connected and smart
- Options for connectivity and control include EtherNet/IP, Profibus, analog remote, and serial control
- MasterflexLive® allows you to monitor pump operation over the cloud -- via PC or mobile device
- Over-the-air firmware updates ensure that your MasterSense pump system has the latest features and functionality
Connected and smart
- MasterflexLive® cloud storage system securely stores, monitors and generates reports for all MasterSense™ pump systems
- With MasterflexLive, you can choose notifications to alert you to changes in operating conditions and error messages 24/7
- Over-the-air firmware updates ensure your pump system has the latest software updates, without returning to the manufacturer
- Integrated sensors monitor air pressure to reduce the amount of foam in the media
Masterflex® slangpumpsserie, egenskaper och fördelar
Våra slangpumpar är perfekta för bioläkemedel, vätskehantering och mer därtill. De är kompakta, mångsidiga och exakta. Och tack vare vår egen design är de enkla att rengöra, med låg kontamineringsrisk.
Egenskaper i världsklass:
Enkel processvalidering
- Vätskan är helt innesluten i slangen; validerade, nya, biokompatibla material används i slangtillverkningen.
Cellvitalitet/molekylär integritet
- Slangpumpar har låg skjuvkraft, vilket minskar den fysiska påverkan på celler och stora molekyler, och ökar den övergripande cellvitaliteten för effektivare produkt/API.
Exakt och linjär vätskeleverans
- Den positiva undanträngningen säkerställer volymetriska flöden med hög noggrannhet i många tryckintervall och viskositeter i ett linjärt förhållande till rpm; inneslutningen förhindrar läckage.
Exklusivt för Masterflex®: kontroll över vätskevägen
- Masterflex® erbjuder kontroll över snart sagt varje aspekt av vätskevägen, såsom pump, slang, komponenter, sensorer och montageservice i världsklass; vi levererar det du behöver.
Ytterligare anledningar att välja Masterflex®
- Självflödande pumpar utan häverteffekt
- Kapsling 316SS, washdown- och modulära modeller
- Flera olika operatörskontroller samt anslutbarhet
- Säkerhet och åtkomstskyddsfunktioner
Masterflex vet vad komplicerad vätskehantering innebär, och kan erbjuda en mycket stor funktionalitet, många olika komponenter och flödeshastigheter så att du kan ta kontrollen.
Urvalsverktyg för peristaltiska pumpar
Masterflex urvalsverktyg
Hitta rekommenderat system med peristaltiska pumpar med färre än 6 frågor!
Masterflex Configurator
Konfigurera ditt pumpsystem genom att egenskaper du behöver och kompatibla komponenter utifrån det
Vilken flödeshastighet behöver du?
0.002 till 43 ml/min
Lågflödespumpar >
0.0006 till 3400 ml/min
Mediumflödespumpar >
0.001 till 42 LPM
Högflödespumpar >
Vilken kemikalie pumpar du?
Välj de kemikalier som passar dina material
Databas, kemikaliekompatibilitet >
Hitta din formel
Handla peristaltisk slang >
Vad kan påverka min tillämpning?
Pumpning av viskösa vätskor
Läs mer om pumpning av viskösa vätskor >
Pumpning av abrasiva vätskor
Läs mer om pumpning av abrasiva vätskor >
Vilken anslutbarhet krävs?
24/7 fjärrövervakning i realtid
Beställ MasterflexLive >
Masterflex digital drivenhet I/O
Masterflex urvalsverktyg för digitala drifter >
Beprövat, testat och betrott, världen över:
Den bästa peristaltiska pumpen till oräkneliga tillämpningar
- Enkel
Snabb installation. Lågt underhåll. Enkel slangväxling. - Mångsidigt
Från forskning till process, klarar så gott som alla vätskor. Plus flerkanalsalternativ - Noggrant
Flödesintervall: 0.0001 ml/min till 42 l/min. Rigorösa designstandarder. - Hållbart
Betrodda sedan 55 år. Enorm kemikaliekompatibilitet - Kan anpassas
Konfigurerbara system. Många slangalternativ. Enkel uppskalning.
Behöver du mer information eller hjälp med att hitta perfekta produkter för just dina behov?
Våra experter hjälper dig.