Speciella rengöringsredskap och rengöringsdukar för effektiv och ergonomisk desinficering
Processkåp, kurvade ytor och utrymmen mellan, under och bakom utrustning kräver speciella rengöringsmetoder. Micronovas sortiment av speciella rengöringsredskap och rengöringsdukar förenklar arbetsuppgiften. Det finns flera olika alternativ för att avlägsna kontaminanter under de mest utmanande förhållanden, såsom biosäkra skåp, frystorkar, runda kärl, böjda leder och på plastbandgardiner och rumsavdelare.
MegaSwat™ moppar av bladmodell
Moppar med ett blad och moppöverdrag fodrade med skummatrial glider enkelt in under och bakom utrustning. Adaptrar och moppöverdrag är tillgängliga i en rad olika bredder, längder och material.
Econo CurtainCleaner™ redskap och överdrag
Rengör båda sidor av bandgardiner på samma gång och möjliggör en mer verksam och effektivare rengöring.
IsolatorTool™ och överdrag
Ergonomisk och effektiv rengöring av isolatorer, huvar, barriärsystem för restriktivt tillträde (RABS) och andra mindre skåp. Svängbar i 360 grader och med olika tyger för rengöring och desinficering.
LyoTool™ mopp med dubbla plattor
Rengör ovansidan och undersidan på hyllor samtidigt. Justerbara fjäderförsedda klaffar ger konstant tryck och frigör rengöringsmedel.
PolyMitt™ rengöringsvantar för avtorkning
Slitstark rengöringsvante kan användas våt eller torr. Utformningen gör att ytorna nås bättre än med en vanlig rengöringsduk.
TankTool™ för inre och yttre konturer på tankar
Flexibel adapter anpassar sig efter tanken genom tryck mot ytan för god rengöringskontakt. Rengör enkelt ytor på sidor, botten och inuti tankar och behållare, samt utsidan av kärl.