Torkdukar och svabbar för renrum
Torkdukar för renrum hör till de viktigaste förbrukningsartiklarna i renrum och kontrollerade miljöer. De ingår som en del i en komplex rengöringsprocess för att avlägsna kontaminanter som vanligen är synliga för ögat och bidrar till att ge ett rent intryck och att en god grundhygien upprätthålls.
För att ge en effektiv rengöring måste torkdukarna i ett renrum kunna absorbera en mängd olika ytkontaminanter på kortast möjliga tid och utan att själva sprida ytterligare föroreningar i form av partiklar, fibrer, joner eller mikrobiologiska kontaminanter.
Eftersom kraven för renrum varierar mycket måste torkdukarna som används vara anpassade för den aktuella applikationen. Torkdukarnas olika material och strukturer har en stor betydelse för deras tekniska och funktionella prestanda.
Torkdukar
Våra torkdukar för renrum finns i många olika varianter och storlekar för dina specifika renrumsbehov (t.ex. förfuktade, sterila och osterila torkdukar och med förseglade kanter).
Dispenser för torkdukar
Plexiglasdispenser för ren förvaring av olika renrumstorkdukar. Bordsmodell.
Specialtillbehör
Vi erbjuder en serie verktyg för specialrengöring som t.ex. Cyto bordsskydd och vantar.
Svampar
För avlägsnande av stark och pastös kontaminering.
Svabbar
Svabbar finns i många olika modeller med olika typer av handtag och huvuden samt även i en ESD-version.