Rengöring och desinficering av hud och handskar
Micronovas produkter för handhygien är väsentliga för att hålla de anställda och produkterna rena, säkra och fria från föroreningar, mikrober och virus. Produktsortimentet av rengöringsservetter, handtvålar och handsdesinficering kan kombineras med dispensern VWR Touch Free för användning utan vidröring.
NovaClenz™ desinficering med omedelbar effekt för händer och handskar
Högeffektiv och snabbverkande handdesinfektion idealisk för direkt användning under handskar. Innehåller minst 65 % etanol som hjälper till att förebygga överföring av virus. Inget tvättställ, inget vatten, inga handdukar krävs. Effektiv mot bakterier, inklusive pseudomonas, salmonella och stafylokocker, samt minskar vårdrelaterade infektioner.