Trådmoppar för golv
Trådmoppar för golv utformade för absorption och renlighet är tillgängliga i polyester, mikrofiber, polycellulosa och andra lågluddande moppmaterial.
M-Zone™ MegaSorb™ trådmopp av mikrofiber
Denna i hög grad absorberande mopp kombinerar den effektiva rengöringen av mikrofiber med enkelheten hos en öglad trådmopp. De tuftade remsorna består av polyester- och nylontrådar som är utformade att fånga upp både vätska och mindre partiklar, ändå lågluddande för kontrollerade miljöer.
NovaSorb™ PolyCellulose™ trådmopp
En ekonomisk, i hög grad absorberande och lättviktig trådmopp med platta remsor som är idealisk för engångsbruk. Den består av en blandning av polyester/cellulosa, ett kasserbart material som överträffar moppar av bomull och rayon.
NovaKnit™ tubstickad trådmopp av polyester
En absorberande, tubstickad trådmopp för rengöring och desinficering i kontrollerade och kritiska miljöer. Den robusta konstruktionen och de öglade ändarna skyddar mot luddbildning – även efter flera tvättar.
PharmaPly™ tvinnad trådmopp av polyester/cellulosa
En lättviktig tvinnad trådmopp, idealisk för att avverka stora ytor snabbt och effektivt med hög absorptionsförmåga. Denna blandning av polyester/cellulosa gör moppen till ett ekonomiskt alternativ för kontrollerade miljöer.