Förpackningar för renrum
Vi har ett brett produktsortiment för krävande förpackningstapplikationer i renrum och kontrollerade miljöer som passar för sterilisering och låg partikelkontaminering, tål de flesta kemikalier, har en förslutning av hög kvalitet eller är antistatiska. Det finns (släta) påsar, lättavrivna påsar och rör. Transparent folie ger fördelen med synliga produkter. I sortimentet finns även folie som det går att skriva på.
Alla typer av renrumsförpackningar är tillgängliga för olika renrumsklasser. Detta gäller även förpackningar för maskiner och enheter av alla storlekar eller annat steriliserat gods i stort format. Förslutningsenheter kan fås på begäran.
.png)
Förpackningar av Tyvek
Tillverkade av genomskinlig folie med en mycket låg nivå av gasrester, extremt låg partikelkontaminering och enastående barriäregenskaper. Finns i olika renrumsklasser.
Transparenta pappersförpackningar
Transparent folie som passar för skrift. För ång-, etylenoxid- och formaldehydsterilisering utan begränsningar. Som slät påse eller rör.
Polyetylenförpackningar
Ultraren, klar polyetylen som lämpar sig för gammasterilisering och tål de flesta kemikalier. Släta påsar, tuber och förpackningar för maskiner och enheter av alla storlekar.
Antistatiska polyetylenförpackningar
Tillverkade av ultraren polyetylen, icke-korrosiva, tål de flesta kemikalier och kan enkelt värmeförseglas.
Knivar och skärare
För enkel öppning av förpackningar och andra skärningsuppgifter i renrum. Finns i engångs- och återanvändbar modell.