Renrumstejp för varje typ av användning
Micronovas sortiment av tryckkänslig tape och barriärtejp för renrum inkluderar tejper med låg nivå av resthalter och låg avgasning för produktion, märkning, försegling och flera andra användningsområden. Tejperna lindas på ett redskap av plast för att eliminera partiklar i kontrollerade miljöer och kan vara gammabestrålade för aseptiska miljöer.
Renrumstejp av vinyl
I högsta grad behandlad och utformad för att begränsa antalet partiklar och biobördan i renrum och rena miljöer. Perfekt för uppdelning i satser, färgkodning, paketering osv. Den matta ytan kan skrivas på med renrumspenna, och tejpen avlägsnas utan kvarsittande rester på de flesta ytor.
Bestrålad M-Zone™ CuffStrip™ tejp
Förklippta, ca 46 cm (18 tum) långa, anpassade tejpremsor av LDPE för att säkerställa en effektiv förslutning mellan handskar och plagg i kritiska miljöer och för snabbt avlägsnande utan att skada plagg eller handskar. Akryltejp med låg vidhäftningsförmåga för enkel frigöring från plagget, gammabestrålad.
MicroSeal™ perforerad tejp för förslutning av manschetter och plattor
Denna anpassningsbara tejp är perforerad med intervall på 7,6 cm (3 tum) och rivs av vid optimal längd för att försluta handskarna mot plagget eller för förslutning av plattor. Tejp med låg densitet och låg avgasning. Tillgänglig gammabestrålad för aseptiska miljöer. Lämplig för farmaceutisk produktion.
Blyfri autoklavtejp med indikator
En beprövad metod för att positivt bekräfta att steriliseringscykeln har fullföljts både vid sterilisering med gravitation och autoklavering med förvakuum. Blyfritt, mättat kräppapper med syntetisk polyisoprenvidhäftning har en grön indikatorlinje som ändras till svart när sterilisering har uppnåtts. Certifieringar: RoHS-förenlig.
Polyetylentejp för renrum
Polyetylentejp med låg densitet har ett lågt innehåll av halogener och lakbara klorider. Speciell konstruktion minskar risken för avgasning. Denna tryckkänsliga tejp har god kemisk resistens och förenlighet.
Bestrålad vinyltejp för renrum
I högsta grad behandlad och utformad för att begränsa antalet partiklar och biobördan i renrum och rena miljöer. Gammabestrålad för aseptiska miljöer, kan användas för märkning och etikettering. Den matta ytan kan skrivas på med renrumspenna, och tejpen avlägsnas utan att lämna kvarsittande rester på de flesta ytor.
Renrumstejp av polyimid för extrema temperaturer
Utformad med extrem temperaturresistent polyimidfilm för användning vid stark värme och under noll grader: -70 °C till 260 °C (-100 °F till 500 °F). Perfekt för värmeförsegling, lödmaskering på kretskort, flamhärdig elektrisk isolering, laminering, kylförvaring, frystorkning och djupfrysning.
NovaStat™ antistatisk tejp
Speciellt utformad för försegling och paketering i miljöer som kan påverkas negativt av elektrostatisk urladdning (ESD), med icke-hygroskopiska egenskaper, cellofanbaksida och en gummibaserad vidhäftning.
CGT™ tejp med elektriskt ledat galler
Mycket stark, antistatisk tejp, med ledande galler inbäddade mellan två antistatiska skikt , för användning med känsliga anordningar och i miljöer som kan påverkas negativt av elektrostatisk urladdning (ESD). Skyddar känsliga anordningar som annars skulle skadas av vanlig isoleringstejp.