NovaClean™ serien med rengöringsmedel för renrum
Icke-joniska rengöringsmedel avlägsnar partiklar och resthalter som är vanliga i renrum och kritiska laboratorier. Med låga salt- och metallhalter – i intervallet miljarddelar – är dessa rengöringsmedel idealiska för halvledare, elektriska produkter, medicintekniska produkter och inom den farmaceutiska branschen.
NovaClean™ rengöringsmedel för glas i laboratorier och renrum
Ett rengöringsmedel fritt från lösningsmedel, sammansatt för att appliceras direkt på arbetsytorna i renrummet, inklusive glas, rostfritt stål, epoxi, akryl och målade ytor. Sköljfritt och biologiskt nedbrytbart.
NovaHol™ rengöring för renrum
NovaHol™ har samma rena sammansättning som det ursprungliga NovaClean™ rengöringsmedlet med tillsatt isopropylalkohol för snabbare torktid. NSF-klassificerat, kategori A1 (allmänna rengöringspreparat).