Renrumsskor och renrumsstövlar
Skor och stövlar används många timmar varje dag och måste vara säkra (för personal och processer) och bekväma.
Det finns olika typer av skydds- och arbetsskor som är utformade i enlighet med följande europeiska standarder:
EN 61340-5-1: Skydd av komponenter som är känsliga för elektrostatiska laddningar/övergripande krav
EN 4843-100: Krav på halkskydd
EN ISO 20344: Allmänna krav och testmetoder
EN ISO 20345: Specifikation för skyddsskor
EN ISO 20346: Specifikation för lätta skyddsskor
EN ISO 20347: Specifikation för arbetsskor
Vattentäta skor eller stövlar bör användas överallt där det förekommer stora mängder vätska. PU-träskor eller mikrofiberskor som kan rengöras och desinficeras bör användas i renrumsmiljö. I situationer där det är nödvändigt att begränsa eller förhindra elektrostatiska laddningar är det viktigt att bära antistatiska eller ESD skor eller stövlar.
Product selection
Skor och stövlar
Välj alternativ i en produktlista och förfina sökningen ...