Hinkar, vagnar och urvridare för effektiv rengöring
Vid extremt viktig rengöring är användningen av rätt redskap avgörande. Micronovas varierade sortiment av olika vagnar, flerhinkssystem och urvridare säkerställer lämplig användning av desinficerings- och rengöringsmedel samtidigt som utökade möjligheter att skölja ges.
BucketBinder™ system för flera hinkar
BucketBinder™-systemet för flera hinkar är ett kostnadseffektivt, ergonomiskt och enkelt system som sätter stopp för behov av skrymmande konstruktioner. Systemet är enkelt att demontera och erbjuder rengöring och förvaring – i både små och stora kontrollerade miljöer samt i det sterila utrymmet.
Slim T™ hinkar
Rektangulära hinkar med en inre bredd på 48,25 cm (19 tum) för användning med en rad olika platta mopphuvuden och trådmoppar i kontrollerade miljöer med eller utan hjul. Hinkarna är autoklaverbara.
Slim T™ vagn med dubbla hinkar
En låg ram av elektropolerat rostfritt stål som håller fast och enkelt transporterar hinkar (medföljer) för rengöring med utmärkt manöverförmåga. Hinkarna är tillgängliga i rostfritt stål eller polyproylen.
SlimLine™ vagnsystem i rostfritt stål
Ett slitstarkt vagnsystem med ram tillverkad av elektropolerat rostfritt stål, valfri urvridningsspak och tre mopphållare för enkel förvaring och byte av handtag och mopphuvuden. Tillgängligt som system för två eller tre hinkar.
MegaWringer™ urvridare för platt mopphuvud
En unik ergonomisk utformning där mopphandtaget höjs för att ett nedåtgående tryck ska utföras och det platta mopphuvudet vridas ur med minimal ansträngning. Idealiskt för konsekvent urvridning av platta mopphuvuden samtidigt som det skyddar användaren från att få ont i handleder och rygg.