Kontorsmaterial för renrum
Anteckningsböcker för renrum och post-it lappar för renrum är tillverkade av renrumspapper. Du kan skriva på båda sidorna. Vi rekommenderar våra hållbara och tåliga skrivunderlägg som gör det enklare att föra anteckningar i renrum och kontrollerade produktionsmiljöer.
Särskilda renrumspennor med glidfritt grepp gör det enkelt att skriva även med renrumshandskar. Bläcket i renrumspennorna (som finns i olika färger) är permanent även på kalla och våta ytor (som plastpåsar eller labbutrustning för engångsbruk) och torkar snabbt. Det smetar inte men kan skrubbas bort.
Papper och post-it lappar
Används för att skriva för hand, kopiera och skriva ut med all vanlig kontorsutrustning.
Skrivunderlägg
För snabb fastsättning av dokument.
Anteckningsböcker
Innehåller renrumspapper som är idealiskt när du vill föra anteckningar i renrum.
Etiketter
Finns i olika storlekar och färger, på rulle och i autoklaverbar version.
Tejp
Självhäftande renrumstejp passar för färgmärkning och märkning av ytor, utrustning, maskiner och smådelar. Passar även för streckkodsetiketter.
Pennor
Permanenta, även på kalla och våta ytor.
Datortillbehör
Speciella datortillbehör som tål att sänkas ned i vätska och är enkla att desinficera (som tangentbord och möss för renrum), och som är kompatibla med alla datorsystem.