Skyddshöljen för kontamineringskontroll
Micronova påsar och skyddshöljen används för en mängd olika inneslutningar i renrum och aseptiska områden. Skyddshöljena som även finns sterila används för förvaring av råmaterial, inneslutning av desinficeringsmedel, kassering och separering av biologiska riskmaterial.
BucketLiners™
En ogenomtränglig barriär gjord av LDPE/nylonlaminat är idealisk som skyddshölje i hinkar som innehåller flytande lösningar eller som skyddshölje i kassar för att transportera produktdelar eller råmaterial. Utmärkt för inneslutning av vätska och vid materialtransport.
BinLiner™ påsar för renrum
Dessa skyddshöljen av LDPE är idealiska för en rad olika användningsområden från insamling och kassering av avfall till transport av delar eller råmaterial i renrum och aseptiska miljöer. Tillgängliga gammabestrålade eller obestrålade i flera tjocklekar och med olika kapaciteter.
BioHazard och Hazard BinLiner™ påsar
Dessa skyddshöljen av LDPE är idealiska för en rad olika användningsområden från insamling och kassering av avfall till transport av delar eller råmaterial i renrum och aseptiska miljöer. Tillgängliga gammabestrålade eller obestrålade i flera tjocklekar och med olika kapaciteter.
BinLiner™ ställ i rostfritt stål
Det perfekta komplementet för BinLinerTM -påsar, ställ med plasthörn som är enkla att rengöra och med rostfria stålstöd som inte vidrör golvet. Idealiskt för materialavfall i renrum, insamling av plagg, förvaring av råmaterial eller produkter. Flera storlekar tillgängliga.