Specialborstar för labbartiklar och processutrustning
Borstarna är nödvändiga för att göra rent föremål med små diametrar, processutrustning, flyttbara tankar och förvaringskärl. Micronova-borstarna klarar utmaningarna i laboratoriet och produktionen. De finns i ett gediget utbud av olika modeller och storlekar, inklusive med mittdel av flexibelt rostfritt stål eller polypropylen, samt diametrar från 0,64 cm (1/4 tum) till 12,70 cm (5 tum).
Flaskborste
Färgkodade styva borstar med polyesterborts och handtag av polypropylen för processutrustning och -delar. Fri från BPA-baserad harts, konstruktionsmaterialen godkända av FDA.
Cylinderborste
Kupolformad, lättviktig men ändå slitstark borste med polyesterborst. Kopplas till gängade handtag för utökad räckvidd. Fri från BPA-baserad harts, konstruktionsmaterialen godkända av FDA.
Allroundborste
Slitstark, lättviktig borste med avlång form. Kopplas till gängade handtag. Polyesterborst, fri från BPA-baserad harts, konstruktionsmaterialen godkända av FDA.
Ventilborste
Stor diameter, slitstark borste med polyesterborst och påkopplat handtag av polypropylen. Utmärkt för skålar och mindre kärl. Fri från BPA-baserad harts, konstruktionsmaterialen godkända av FDA.
FlexBrush™ böjd borste
En krokformad borste med nylonborst och mittdel av rostfritt stål. Den flexibla mittdelen låter användaren forma borsten för att anpassa användningen, inklusive för rörledningar över huvudhöjd och på insidan av utrustning. Kopplas till gängade handtag.
Rörborste av plast
Rörborstar av 100 % polypropylen. Idealiska för rengöring av finpolerade delar av rostfritt stål eller rengöring av rör utan att repa. En flexibel mittdel som glider genom vinklade rör och rörkopplingar.
Borstar på rostfri stålvajer
Slitstarka borstar med nylonborst på rostfri stålvajer. Tillgängliga i diametrar på 0,64 cm (1/4 tum) till 5 cm (2 tum) och längder från 30,5 cm (12 tum) till 182,9 cm (72 tum).
Avloppsborste
Styv svart borst, med utbytbart borsthuvud och ett gängat plasthandtag, specifikt utformad och avsedd för rengöring av golvavlopp.