Skyddsglasögon för renrum
Såväl autoklaverbara glasögon som engångsglasögon har imskydd, optiskt korrekta härdade linser och ett indirekt ventilationssystem. De kan användas av personer som bär glasögon och är till 100 % fria från latex. För högsta kvalitet genomgår alla våra sterila skyddsglasögon för engångsbruk en individuell inspektion och är lämpade för medicinsk användning, som personlig skyddsutrustning eller i alla andra sammanhang där säkerhets- och skyddsglasögon krävs.
Product selection
Skyddsglasögon
Välj alternativ i en produktlista och förfina sökningen ...