Dammsugare för renrum
_200.jpg)
Sugkapacitet
Renrumsdammsugarna får optimal sugkraft genom ett perfekt samspel mellan motorn, luftflödet genom enheten och placeringen av den effektiva, vertikala filterpåsen. Sugkraften kan regleras i två hastigheter. En sugkapacitet på över 40 liter i sekunden vittnar om det perfekta samspelet mellan motorn och fläkten med en låg ljudnivå.
Filtrering
Den viktigaste parametern när det gäller dammsugare för renrum är förmågan att samla upp ultrafina partiklar eller rester som genereras från återvunna material, kontaminanter och/eller motorn.
ULPA-filter – effektivitet: 99,999 % på partiklar ända ned till 0,12 µm (Ultra Low Penetration Air)
HEPA-filter – effektivitet: 99,999 % på partiklar ända ned till 0,3 µm (High Efficiency Particulate Air)
Huvudsakligen använder vi det högpresterande ULPA-filtret för renrumsmodellerna. På grund av hastigheten blir ULPA-filtret det HEPA-filter som har högst sugförmåga.
Filtreringen (4- eller 5-stegs) och filterplaceringen beror på modellen.
Product selection
Dammsugare
Välj alternativ i en produktlista och förfina sökningen ...