Renrumsinredning
Utrymme har högsta prioritet i renrum där varje kvadratmeter kostar mycket pengar. Som ett resultat finns det inga standardlösningar eller standardstorlekar.
Den elektriskt ledande renrumsinredningen i rostfritt stål består av vertikala stolpar med slät framsida och perforerade horisontella överdelar som minskar störningarna från det vertikalt riktade laminära flödet. Det är också enkelt att flytta och rengöra inredningen. Hålen i överdelarna har en diameter på 8–10 mm och är fasade på båda sidorna.
Stolar och pallar
Renrumsstolar av hög kvalitet med tekniska och ergonomiska egenskaper som främjar hälsa och säkerhet. Minimal partikelemission och tillförlitlig eliminering av elektrostatiska laddningar.
Bord
Helgjuten bordsskiva, eller med perforering för optimal luftcirkulation. Tillverkade av rostfritt stål. Utrustningen kan fås i krompläterat stål, melaminklädd spånskiva eller plast.
Hyllor
Renrumshyllorna är i rostfritt stål eller kromplätering och finns i olika höjder.
Skåp
Renrumsskåp tillverkade av borstat eller elektropolerat rostfritt stål i många varianter.
Rullvagnar
Tillverkade av rostfritt stål i olika modeller och storlekar med två eller tre trådhyllor eller solida hyllor.
.png)
Klädställ
Tillverkade av rostfritt stål. Det finns även modeller med fack ovanför klädstången för mössor, masker osv. och modeller med förvaringsställ för skor.
Sittbänkar
Funktionell barriär som låter de anställda gå in i och lämna kontrollerade miljöer eller renrum på ett kontrollerat sätt. Renrumskompatibla sittytor, i antingen polyetylen eller polypropylen.
Dispenser
Dispenser för förvaring som gör det enkelt att ta ut engångsartiklar, torkdukar eller handskar ur förpackningar.