Renrumskläder, engångs
Engångskläderna är tillverkade av hållbart och lågluddande lättviktsmaterial som ger en utmärkt kombination av komfort och skydd.
basan erbjuder ett komplett sortiment av engångskläder för renrum och kontrollerade miljöer som täcker alla behov från topp till tå med overaller, rockar, huvor, ärmskydd och skoskydd. Sortimentet finns i en steril och en osteril version för att passa för alla områden.
Overaller
Med fäste för huva, med integrerade strumpor eller i steriliserbar version.
Rockar
Tillverkade av olika material och i olika längder, med tryckknappar eller kardborreband, med eller utan höftficka.
Förkläde
Förkläden av Tyvek eller LPDE samt förkläden för kemoterapi eller kemikalieresistenta finns.
Huvor
Huvor i nonwoven-material eller Tyvek eller mössor med skärm.
Skäggskydd
Skäggskydd i nonwoven som bildar en utmärkt barriär mot partiklar. Universalstorlek, i ett material som andas.
Munskydd
Många olika modeller: med knytband, extra breda, inbyggda i huvan, med två skikt, av slöjtyp, sterila
Sko- och stövelskydd
Finns i olika material i kort, medelhög eller hög modell eller i konduktiv version.
Ärmskydd
Tillverkade av Tyvek, LDPE eller nonwoven eller som kemoterapiärmskydd.