Pennor och märkpennor för förstklassig dokumentation
Goda dokumenteringsrutiner är nödvändiga i kontrollerade miljöer. I Micronovas sortiment av pennor och förpackningskonfigurationer finns pennor med låg natriumhalt i bläcket avsedda för dokumentering på papper för elektroniska produkter/halvledarprodukter samt bestrålade märkpennor för märkning av plast, glas och papper i aseptiska områden och barriärsystem för restriktivt tillträde (RABS), för att uppfylla de flesta laboratorie- och produktionskraven. Alla pennor och märkpennor är tillgängliga gammabestrålade för aseptiska miljöer.
Kulspetspennor för renrum med hätta
Kulspetspennor för renrum som har outplånligt bläck med låg natriumhalt och en speciell hylsa av polypropylen med hög densitet för att begränsa partikelgenerering. Tillgänglig med svart, blått eller rött bläck. Hylsorna motstår användning av torkdukar med isopropanol, blekmedel eller fenoler.
Indragbara kulspetspennor för renrum
Klickbar kulspetspenna som har outplånligt bläck med låg natriumhalt och hylsa av polypropylen med hög densitet. Dessutom har den ett enkelt indragbart stift utformat för dokumentation och märkning i renrum. Motstår användning av torkdukar med isopropanol, blekmedel och desinficeringsmedel. Svart eller blått bläck.
LabMarkers™ som motstår isopropanol
Permanent märkpenna med fin spets och bläck som motstår isopropylalkohol. Bläcket kladdar inte på glas, metall och porslin men kan tvättas av med tvål. Kan märka på kalla och våta ytor, utmärkt för plastpåsar och labbartiklar för engångsbruk.
Bestrålade Sharpie® märkpennor med fin spets
Penna i originalmodell med permanent märkning enligt branschstandarden för aseptiska ISO 5- och andra områden för ren produktion. Alkoholbaserat bläck som är blek- och vattenresistent. Går att skriva med på kalla och våta ytor, plastpåsar och labbartiklar för engångsbruk. Finns med hätta eller indragbar spets och rött, blått eller svart bläck.
Bestrålad kladdsäker märkpenna med ytterst fin spets
Denna märkpenna ger den tunnaste permanenta linjen (0,3 mm) och har ett långt stift och snabbtorkande bläck, idealisk för labbprover och objektglas samt för att skriva i begränsade utrymmen. Bläcket är även snabbtorkande och kladdsäkert. Fungerar bra på glas-, plast- och pappersunderlag.