Mycket mer än bara en ren yta...
Contec Inc är en tillverkare, registrerad enligt ISO 9001:2015, av produkter för kontamineringskontroll för kritisk rengöring och desinfektion i kontrollerade miljöer över hela världen. Contecs omfattande sortiment av renrumsprodukter med fördränkta och torra torkdukar, moppar, desinfektionsmedel och svabbar, både sterila och icke-sterila, är idealiskt för de många olika rengörings- och desinfektionsuppgifterna i kritiska miljöer.
Contecs renrumsprodukter används inom många olika branscher, t.ex. tillverkning av läkemedel, medicinsk apparatur, biofarma, mikroelectronik, optik, halvledare och elektronik.
Alkoholer, desinfektionsmedel och rengöringsmedel
Ett stort sortiment av desinfektionsmedel och lösningar för kritiska och sterila miljöer. Från väteperoxidlösningar och IPA, till snabbverkande validerade spordödande desinfektionsmedel. Contec kan även erbjuda en steril, neutral rengöringslösning.
Torkdukar och svabbar för renrum
Sterila och icke-sterila, torra och fördränkta, stickade, non-woven-torkdukar och mikrofiberdukar, samt ett sortiment svabbar av olika längd, huvudstorlek och material.
Moppsystem för renrum
Ett stort utbud med vägg- och takmoppar, hinkar, vagnar och verktyg för kritiska och renrumsmiljöer, oavsett om det gäller desinfektion eller rengöring av golv, väggar, tak eller invändigt i biosäkerhetsskåp och isolatorer.
Våra utvalda produkter
Contec ReFIBE™ torkdukar av 100% återvunnen polyester
Den första hållbara renrumstorkduken av polyester tillverkad av återvunna plastflaskor från konsumentledet. ReFIBE™ är torkdukar av 100% stickad polyester med förslutna hörn. Varje låda motsvarar upp till 840 flaskor som återvinns i stället för att hamna
BPR-godkända fördränkta torkdukar av 70% IPA
Fördränkta dukar har många fördelar gentemot spritfuktade och torra dukar. De minskar användningen av lösningsmedel, ökar komforten och ger briljant lösningsmedelskontroll. Contecs 70% IPA mättade dukar är alla godkända enligt EU:s förordning avseende bio
Contec ProChlor spordödande desinfektionsmedel
Contec ProChlor är ett revolutionerande spordödande medel, som dödar 100% av sporerna på under 1 min. Contec ProChlor levereras bruksfärdigt som en blandning av hypokloritsyra i renat vatten och det är effektivt mot bakterier, svamp, virus och sporer.
Contec EasyReach™ Mini Environment Cleaning Tools
Contecs lätta rengöringsverktyg EasyReach™ är i rostfritt stål, enkelt att använda och når svåråtkomliga områden. Verktyget lämpar sig för rengöring av isolatorer, huvar för laminarströmning, handskboxar och andra mini-miljöer.