Så här väljer du rätt Masterflex® pumpsystem
Masterflex® system med peristaltiska pumpar levererar överlägsen exakthet och repeterbarhet för att säkerställa optimala prestanda vid användning med korrekt slang. Dessa pumpar erbjuder senaste teknologi, inkl. MasterSense™ integrerad sensorövervakning för säkerställande av mediakvaliteten, MasterflexLive® molnbaserad anslutbarhet, intuitiv digital pekskärmsfunktion samt peristaltiska pumpars låga underhåll och kostnadseffektivitet. Vårt omfattande sortiment har vad som krävs från laboratorium till produktion.
Insikt i Masterflex pumpfamiljer
Masterflex erbjuder fyra olika pumpserier, åtskilda av flödeshastigheten:
Masterflex peristaltiska pumpar, serie— shoppa efter flödesintervall
Ismatec® serie
Microflow, hög noggrannhet
Flödesintervall:
0.0001 till 365 ml/min
Mikroflödespumpar >
L/S® serie
Exakt flödesstyrning
Flödesintervall:
0.00005 till 3400 ml/min
Precisionsflöde >
I/P® serie
Kraftfulla system
Flödesintervall:
0.001 till 26 LPM
Industriellt flöde >
B/T® serie
Högsta flödeshastigheter
Flödesintervall:
0.3 till 42 LPM
Max. flödespumpar >
Med varje pumpalternativ i Masterflex-sortimentet finns det i typfallet tre primära komponenter som utgör ett pumpsystem – pumpdrivanordningen, pumphuvudet och pumpslangen. Beroende på vilken pumpserie man väljer kan pumpdrivanordningen och pumphuvudet vara förmonterade, eller kan behöva beställas separat. Om du vill ha mer information, besök Välj de komponenter som uppfyller dina krav..
5 viktiga frågor i valet av rätt pumpsystem
Som en hjälp i valet av rätt komponenter för ditt optimala pumpsystem kan du besvara de fem huvudfrågorna nedan; det kan hjälpa dig att bättre förstå parametrarna för det Masterflex-pumpsystem du behöver:
Vilken är din tillämpning? – Till huvudkraven som kan utforma det slutliga valet av komponenter hör typen av miljö som pumpningen skall äga rum i, eller vissa myndighetskrav som är nödvändiga för ditt arbetsflöde.
- Vilka medier pumpar du? – Vilka är de specifika reagenser som du skall pumpa med ditt Masterflex pumpsystem? Vilka är de kemiska egenskaperna (organiska/oorganiska; pH; etc.) hos dessa reagenser? Vilka är de fysiska egenskaperna (viskositet; särskilda ämnen; etc.) som kan påverka de komponenter du väljer?
- Vilken flödeshastighet pumpar du? – Detta kan vara en statisk flödeshastighet, eller ett intervall av flödeshastigheter. Oavsett vilket: flödeshastigheten påverkas direkt av var och en av de primära komponenterna (pumpdrivanordningen, pumphuvudet och pumpslangen) i ditt Masterflex pumpsystem, och måste beaktas i valet av dessa komponenter.
- Vid vilket tryck och temperatur arbetar du? – När det gäller tryck är det viktigt att man förstår både det högsta driftstrycket samt de faktorer som kan påverka trycket över tid (e.g. inline-filtrering). Det är också mycket viktigt att man förstår hur mycket ”lyft” som krävs i vätskevägen på pumpens inloppssida. När det gäller temperaturen är det viktigt för valet av möjliga slangalternativ, att man känner till de övre och undre gränserna för temperaturintervallet i vilket man vill arbeta.
- Vilken typ av instrumentkontroll behöver du? – Oavsett om du skall kontrollera ditt Masterflex pumpsystem lokalt, analog inmatning, fjärrstyrning/avancerat nätverkande etc. – är förståelsen av det kontrolltyp du behöver viktig för valet av huvudegenskaperna i drivanordningen du väljer som en del av ditt Masterflex pumpsystem.
Välj rätt komponenter för ditt pumpsystem.
När du har svarat på de fem huvudfrågorna ovan, är du redo att börja välja komponenter till ditt Masterflex pumpsystem. Som vi nämnde tidigare, består ett komplett pumpsystem från Masterflex av tre primära delar – drivanordningen, pumphuvudet och pumpslangen. För Ismatec® och B/T® serierna beställs pumpdrivanordningen och pumphuvudet i regel tillsammans som en enskild SKU; emellertid, för L/S® och I/P® serierna beställs pumpdrivanordningen och pumphuvudet i regel separat.
Vad du ska tänka på vid val av Masterflex drivanordning
- Flödeshastighet – Var och en av Masterflex-serierna definieras av det flödeshastighetsintervall som stöds av de kompatibla drivanordningarna. Därför bör du välja en drivanordning som kan leverera den/de flödeshastighet(er) du behöver för ditt arbete.
- Fast eller variabel hastighet – Masterflex drivanordningar med fast hastighet är generellt sett billigare men kan inte stödja justeringar av flödeshastigheten när behov uppstår; däremot kan drivanordningar med variabel hastighet justera hastigheten – och flödeshastighetn – efter vad som krävs, men är i regel dyrare.
- Flödeshastighetens eller dispenseringsvolymens noggrannhet – Vissa drivanordningar erbjuder endast manuellt justerade, potentiometerbaserade modifieringar av flödeshastigheten, medan många erbjuder digital hastighetskontrollfunktion för sådana tillämpningar som kräver högprecisa och mer repeterbara flödeshastigheter.
- Typ av erforderlig kontroll – Vissa Masterflex drivanordningar är mer basala i driften och stödjer därför endast lokal, benchtop-styrning, medan andra kan stödja analog styrning och även fjärrstyrning med hjälp av avancerade kommunikationsprotokoll, t.ex. Profibus®, EtherNet/IPTM, etc.
- Sterilisering och skydd mot faror – Många Masterflex-drivenheter har höljen i rostfritt stål och är tätade mot damm- och vattenexponering för att stödja wash-down-krav; medan andra finns i olika höljesalternativ som en kostnadsbesparing.
Vad du behöver tänka på vid val av Masterflex pumphuvud
- Flödeshastighet – Olika Masterflex pumphuvuden har olika flödeshastighetsegenskaper, beroende på storlek och det antal rullar de använder. Det är viktigt att kontrollera de tekniska specifikationerna för varje huvud, så att det man väljer kan stödja den/de flödeshastighet(er) som behövs i tillämpningen.
- Slangbytesfrekvens – Vissa Masterflex pumphuvuden är utformade för en specifik slangdimensioner; de stödjer normalt inte snabbväxling av slang. Andra pumphuvuden stödjer ett flertal dimensioner av Masterflex slang och har en funktion för snabbt slangbyte.
- Önskat antal kanaler – Om man vet hur många kanaler man behöver använda – antingen för ökad produktivitet eller för minskad pulsering – blir valet av Masterflex pumphuvud enklare.
- Kemikaliekompatibilitet – I vanliga fall kommer de pumpade kemikalierna aldrig i kontakt med pumphuvudet, men i händelse av kemikaliespill blir de material som använts i konstruktionen av Masterflex pumphuvudena en nyckelfaktor i urvalsprocesssen.
- Erforderlig exakthet – för att uppnå de mest exakta och tillförlitliga flödeshastigheterna bör du välja våra standardpumphuvuden som accepterar endast en enskild storlek.
Vad du behöver tänka på vid valet av Masterflex pumpslang
Vad du behöver tänka på vid val av pumpslang. För en omfattande guide i valet, besök vår guide för slangval enligt "STAMP" . Nedan finns en översikt över urvalsguiden:
- Storlek – Slangens inner- och yttertjocklek avgör viktiga faktorer såsom flödeshastigheten, maximalt tryck samt förmågan att hantera viskösa vätskor. För de flesta tillämpningar är vår Precision Pump Tubing ett utmärkt val. För tillämpningar med vätskor med högre viskositet eller där högre tryck karakteriserar vätskans väg, väljer du vår High Performance Pump Tubing är det bästa alternativet. (OBS: om High Performance Pump Tubing används måste du välja en Masterflex pumpdrivanordning och pumphuvud som är kompatibla med den slangen.)
- Temperatur – Förståelse av både vätske- och omgivningstemperaturerna – och en jämförelse av dessa mot de hastigheter som tilldelats de tillgängliga slangmaterialen – kan vara till hjälp i valet av Masterflex pumpslang.
- Användningsområde – Vissa tillämpningar har specifika branschkrav, t.ex. Uppfyllelse av federala eller andra föreskrifter, inkl. FDA 21 CFR 177.2600 och USP klass VI, så det är ett absolut krav att man kontrollerar myndighetsgodkännandena för de tillgängliga Masterflex slangmaterialen. En förståelse för viskositeten och partikelförekomsten i vätskan kan bidra till valet av rätt Masterflex pumpslang.
- Media – Det är viktigt att man känner till den kemiska naturen för reagensen (reagenserna) och jämför den med den kemiska kompatibiliteten hos tillgängliga Masterflex slangmaterial. Vår Databas, kemikaliekompatibilitet kan hjälpa dig med det rätt valet.
- Tryck – Högre tryck kräver ofta användning av tjockväggiga Masterflex High Performance pumpslang samt specialanslutningsalternativ som klarar dessa tryck.
Andra viktiga tillbehör
Förutom de tre kärnkomponenterna som bildar ett Masterflex pumpsystem, finns det ett antal andra delar som måste tas i beaktande. Kopplingar, överföringsslang och andra tillbehör (t.ex. flödeshastighetssensorer, trycksensorer, läckdetekteringssensorer, pulsdämpare etc.) är viktiga tillbehör som kan förbättra den generella vätskevägen på ett bra sätt genom att säkerställa säkerheten för utrustningsanvändarna, samtidigt som avbrottstider minimeras och driftstiden maximeras för utrustning och process. Vid frågor runt dessa tillbehör, kontakta din lokala Avantor-specialist på vätskehantering, eller ditt applikationssupportteam.