Masterflex® I/P® serie peristaltiska pumpar
Processpumpslösningar
Kraftfulla pumpar, byggda för att hålla i utmanande process- och tillverkningsmiljöer.
Flödesintervall: 0.0006 till 26 LPM
Masterflex I/P serie slangpumpar har kraftfulla motorer och bättre skydd mot branschrisker. Idealisk för processtillämpningar.
Masterflex I/P serie pumpkomponenter
Masterflex I/P serie pumpegenskaper och fördelar
När man behöver nominella flödeshastigheter upp till 26 LPM och tryck upp till ca 2.7 bar, är våra pumpar i serien I/P det idealiska valet. Våra pumpar:
- är tillförlitliga och kräver minimalt underhåll, vilket orsaker färre störningar i din process
- är utformade för skalbarhet- R&D till process
- är riskminimerade tack vare ett slutet system, vätskan vidrör endast slangen
- hanterar överföring av skjuvkänsliga och viskösa vätskor
- är perfekta för filtrering, mediapumpning, påsfyllning, kemikalieprovtagning etc.
- är kompakta
Alla Masterflex I/P pumphuvuden har utformats för att fungera optimalt med precisionspumslang I/P Precision eller I/P High Performance, vilket säkerställer spårbarhet på batchnivå samt tillförlitliga pumpprestanda.
Masterflex MasterSense I/P pumpen har ett intuitivt pekskärmsgränssnitt med:
- kraftfulla drifter som klarar alla I/P pumphuvud- och slangalternativ
- lagring av frekvent använda dispenseringsprogram
- batchstyrning
- noggrannhet i volymdispenseringen
- noggrannhet i volymdispenseringen
Kundanpassade tjänster och verktyg
Anpassade lösningar
Samverkan för anpassade pumpar – vi gör verklighet av idéer sedan mer än 50 år.
Läs mer
Kundanpassad, måttbeställd slang
Vi har den flexibilitet som krävs för att klara dina behov och hjälpa dig spara både tid och pengar. Välj slangtyp, längd och kvalitet.
Läs mer
Behöver du mer information eller hjälp med att hitta perfekta produkter för just dina behov?
Våra experter hjälper dig.