Masterflex® L/S® serie slangpumpar
Mångsidighet och precision
Exakta, tillförlitliga pumpar med användarvänlig anslutbarhet och kontroll.
Flödesintervall: 0.00005 till 3400 ml/min
Masterflex L/S serie slangpumpar har fasta och variabla hastigheter, vilket ger drivenheter med hög exakthet för precis flödeskontroll och dispensering. Idealiska för laboratorier, process- och fälttillämpning.
Masterflex® L/S serie pumpar; egenskaper och fördelar
Våra pumpar i L/S serien är erkända för hög exakthet och repeterbara prestanda, plus sådana avancerade egenskaper som förväntas i dagens bioläkemedels- och andra kritiska tillämpningar, inkl.: hög noggrannhetsnivå, samt flöde och dispensering med precision.
Till produktegenskaperna och -fördelarna hör:
- Hög volymetrisk effektivitet
- Vätskan vidrör endast slangen
- Möjlighet till korrdrift med indragen luft
- Flerkanalsmodeller för lågt pulseringskrav
- Intuitiv kontrollknappsats
- Universalspänning
- Snabbstartsguide för snabbare konfiguration
- Bytet av slang tar 30 sekunder
- Stänkresistent frontpanel
- Reversibel pumpflödesriktning
- Precisionsstyrning av flödet
Våra pumpar är enkla att använda, enkla att underhålla samt ergonomiskt utformade för bästa möjliga implementering på laboratorier.
Hitta mer än 20 pumpslangsformler i dimensioner kompatibla med 10 L/S serien. Precisionsutvecklade för Masterflex® slangpumpar för högsta exakthet och längsta livslängd.
Masterflex L/S serie pumpkomponenter
Reimage fluid handling
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Masterflex L/S® MasterSense™ Process Pump, with MasterflexLive®
Precise, repeatable performance that is quick and easy to set up and program, IP66 stainless steel housing
Masterflex UltraPharm™ Filling / Dispensing Pump for L/S® Precision Double-Y Tube Sets
A highly accurate IP66, stainless steel benchtop pump system for dosing, dispensing, and fill/finish applications
Masterflex L/S® MasterSense™ Pump, with MasterflexLive®
High precision, repeatable flow control, and reliable performance, you can have it all in one small footprint
Kundanpassade tjänster och verktyg
Anpassade lösningar
Samverkan för anpassade pumpar – vi gör verklighet av idéer sedan mer än 50 år.
Läs mer
Kundanpassad, måttbeställd slang
Vi har den flexibilitet som krävs för att klara dina behov och hjälpa dig spara både tid och pengar. Välj slangtyp, längd och kvalitet.
Läs mer
Behöver du mer information eller hjälp med att hitta perfekta produkter för just dina behov?
Våra experter hjälper dig.