Masterflex® Ismatec® mikroflödesserie slangpumpar
Microflow, hög noggrannhet
Exakt kontroll i dina händer, på ditt laboratorium eller i din process.
Flödesintervall: 0.0001 till 365 ml/min
Med flödeshastigheter från 0.0001 till 365 ml/min, levererar Masterflex Ismatec mikroflödespumpar med lågt flöde exakt kontroll.
Ismatec mikroflödespumpar är idealiska för:
- Autoanalys
- Flödescell
- Silar
- OEM
- Tillämpningar med lågflödande pumpning och överföring
De erbjuder senaste teknologi, inkl. MasterflexLive, enkel styrning och slangväxling; slangpumparna kräver mycket ringa underhåll och är kostnadseffektiva. Ismatec pumpar accepterar Ismatec pumpslangar för rena vätskevägar. Slangbyte går snabbt och enkelt med flertalet tillgängliga slangformler för säkrande av kompatibilitet med din vätska.
Masterflex Ismatec Microflow-serie pumpar och pumpslangar
Varför Masterflex Ismatec pumpar?
- Flödeshastigheter så låga som 0.0001 ml/min
- Numerisk, digital eller programmerbar hastighetsstyrning med hög precision
- Slangen är den enda fuktade delen — förpackad med avancerad teknologi, de flesta drivenheterna är MasterflexLive® aktiverade
- Mångsidigt: enkel-, dubbel-, flerkanalshuvud tillgängliga
- De flesta drifterna har 2 års garanti — ISO 9000 registrerad leverantör
- Andra pumptekniker
Kontinuerligt läge
Tidsläge
Volymläge
Fjärrläge
Slangkalibrering
De intuitiva pekskärmskontrollerna erbjuder:
- Batchstyrning, intervall/av-tid i volym- och tidslägen
- Flexibel driftsstyrning via skärm och analog fjärrkontroll (övervakning via MasterflexLive)
- Nätverksanslutning via standard Ethernet (RJ45) eller anslutbarhet via Wi-Fi
- USB-anslutningen gör att nedladdningsbara firmware-uppdateringar kan läsas in i pumpen
Masterflex® Ismatec® Reglo digitala Miniflex-pumpar, Avantor®
Mångsidiga pumpar för exakt vätskeleverans med lågt flöde – med intuitivt pekskärmsgränssnitt.
- Kompakta bänkpumpar optimerar manövreringen, noggrannheten och tillförlitligheten
- 5” (12.7 cm) kapacitiv TFT/RGB pekskärm för kristallklar upplösning och vitt synfält
- Flexibel driftsstyrning via skärm eller analog fjärrkontroll
- Kontinuerlig gång, volymdispensering och tidsdispenseringslägen - batchstyrning och intervall/stilleståndstid i volym- och tidslägen
- Frekvent använda dispenseringsprogram kan lagras och hämtas upp för snabb konfiguration
- Anti-dropp och hastighetsramp tillgängliga i volymdispenseringsläge – för exakthet och minimering av provförlust
- Miniflex pumphuvudet klarar kontinuerlig slang för rena, oavbrutna vätskevägar
- trestegs användaråtkomst – en möjlighet att styra vem som kan använda pumpen och på vilken nivå
MasterflexLive® är en säker, molnbaserad plattform för övervakning av Masterflex pumpar; få aviseringar i realtid gällande pumpparametrarna – inkl. hastighet, flödeshastighet, dispenseringsvolym etc. Man kan övervaka kritiska processer dygnet runt utan behov av personal på plats; push-aviseringar informerar om driftsförhållanden och felmeddelanden.
Internetanslutningen via Wi-Fi eller standard Ethernet-uttag (RJ45) på driftens baksida; USB-anslutningen gör att nedladdningsbara firmware-uppdateringar kan läsas in i pumpen.
Miniflex-pumphuvudetet har en bred inneslutningsvinkel som förhindrar återflöde av vätskan upp till slangens märktryck. Självsmörjande, termoplastiska polyesterrullar är robusta och har låg friktion, för smidig drift och lång livslängd.
Masterflex® Ismatec® IPC Peristaltiska pumpar med flera kanaler och hög noggrannhet, Avantor®
Nästa generations Masterflex Ismatec IPC är ett flexibelt och mångsidigt pumpsystem med flera kanaler som erbjuder noggrannhet i upp till 24 synkrona kanaler för större genomströmning och prestanda. Perfekt för autoanalys, reaktorstudier, cellinjeutsådd och forskning.
- Planetväxlad drivenhet med 8 valsar i rostfritt stål reducerar pulsation, ökar flödeshastighetens noggrannhet och förlänger slanglivslängden
- Ny intuitiv 12,7 cm (5 tum) TFT/RGB kapacitiv pekskärm för att ge användaren en skarp upplösning och vidvinkelvisning
- Flexibel driftsstyrning via skärm och fjärrkontroll (analog fjärrkontroll, seriell eller EtherNet/IP)
- Användaråtkomst i tre nivåer – ger dig möjlighet att kontrollera vem som kan köra pumpen och på vilken nivå
- Pumpen låter dig spara och återfå upp till 50 ofta använda dispenseringsprogram för snabbinställning
- Välj dispenseringslägen för kontinuerlig körning, volym och tid, inklusive batchkontroll och intervall-/avstängningstid
Dessa Ismatec® IPC-pumpar med flera kanaler har planetväxlar som driver åtta valsar i rostfritt stål i en enhetlig och jämn rotation som ger ett exakt vätskeflöde. Den intuitiva pekskärmen visar flödeshastighet eller varv per minut, möjliggör enkel kalibrering och dispenseringslägen med konfigurerbara volymer och tider. Volymetrisk dispensering innefattar ett unikt system för valspositionering som säkerställer upprepbarhet.
Blanda och matcha slangstorlekar och formuleringar mellan kanalerna enligt vad som passar din användning. Inkluderar Click’n’go™-kassetter som har automatisk ocklusion för förenklad användning, färre slangbyten och reproducerbara resultat.
Masterflex® Ismatec® Reglo Independent Channel Control (ICC) slangpumpar, Avantor®
Oberoende styrning av flöde och riktning för varje kanal via knappsats eller PC.
- Flödeshastighet 0.001 till 43 ml/min per kanal - flödeshastigheten är avhängig av driftvarvtal, rullar och slangdimension
- USB-gränssnitt för snabb anslutning till en PC
- Flexibilitet med tvåvägsriktat flöde i varje kanal
Med dessa flerkanals slangpumpar kan man individuellt styra flödet och riktningen för varje kanal från den intuitiva knappsatsen eller via datorn — utöka bänkpumpskapaciteten med en enda kompakt enhet! Pumpen tillhandahåller kontinuerlig pumpning eller precisionsdispensering med kapacitet för dubbelriktat flöde i varje kanal. Dessutom minimerar oberoende kanalkalibrering skillnader mellan slangar från slang till slang, vilket ger högsta möjliga kalibreringsnoggrannhet.
Masterflex® Ismatec® Reglo digital multikanalspumpar, Avantor®
Mångsidig flerkanalspump för exakt leverans av lågflödande vätskor – med intuitivt pekskärmsgränssnitt.
- Kompakta bänkpumpar optimerar manövreringen, noggrannheten och tillförlitligheten
- 5” (12.7 cm) kapacitiv TFT/RGB pekskärm för kristallklar upplösning och vitt synfält
- Flexibel driftsstyrning via skärm eller analog fjärrkontroll
- Kontinuerlig gång, volymdispensering och tidsdispenseringslägen - batchstyrning och intervall/stilleståndstid i volym- och tidslägen
- Frekvent använda dispenseringsprogram kan lagras och hämtas upp för snabb konfiguration
- Anti-dropp och hastighetsramp tillgängliga i volymdispenseringsläge – för exakthet och minimering av provförlust
- Kassettpumpmodellerna klarar 3-stoppsslang för enkel laddning och säker fixering
- trestegs användaråtkomst – en möjlighet att styra vem som kan använda pumpen och på vilken nivå
MasterflexLive® är en säker, molnbaserad plattform för övervakning av Masterflex pumpar; få aviseringar i realtid gällande pumpparametrarna – inkl. hastighet, flödeshastighet, dispenseringsvolym etc. Man kan övervaka kritiska processer dygnet runt utan behov av personal på plats; push-aviseringar informerar om driftsförhållanden och felmeddelanden.
Internetanslutningen via Wi-Fi eller standard Ethernet-uttag (RJ45) på driftens baksida; USB-anslutningen gör att nedladdningsbara firmware-uppdateringar kan läsas in i pumpen.
Slangkassetter (ingår) accepterar 3-stoppsslang och monteras/demonteras enkelt för snabba slangbyten. Godkända slangområden från 0.13 till 3.17 mm ID för ett stort flödesområde.
Masterflex® Ismatec® Microflex pumpsystem med variabel hastighet, Avantor®
Lättanvända lågflödespumpar med reversibelt start/stopp på fjärrbasis, samt snabba slangbyten.
- Polyfenylensulfid (PPS), acetal- och sampolyesterpumphuvud med fyra rullar i rostfritt stål (SS)
- Pumparna klarar kontinuerliga slanglängder för en ren, oavbruten flödesväg utan kopplingar.
- Separat, enkelvarvs hastighetsstyrning och CW/off/CCW-brytare med grön LED-indikator för ström —hastigheten bibehålls vid till-/frånslagning av pumpen eller vid omkastning av rotationen.
- Reversibel DC-motor med permanentmagnet; avluftning av vätskan före eller efter pumpning; pumpning av vätska i valfri riktning.
- Fjärrkontrollanslutningar baktill på pumpen; start/stopp av pumpen med stängning av en kontakt.
Dessa lättanvända pumpar har reversibel pumpning, fjärrstyrningsmöjligheter och snabba slangbyten. Idealiska för konstant vätskeleverans i analysatorer och andra lågflödestillämpningar på laboratorier. Det snabbladdande Microflex pumphuvudet har som standard fast inneslutning för slangen; inga inneslutningsjusteringar krävs.
Kundanpassade tjänster och verktyg
Anpassade lösningar
Samverkan för anpassade pumpar – vi gör verklighet av idéer sedan mer än 50 år.
Läs mer
Kundanpassad, måttbeställd slang
Vi har den flexibilitet som krävs för att klara dina behov och hjälpa dig spara både tid och pengar. Välj slangtyp, längd och kvalitet.
Läs mer
Behöver du mer information eller hjälp med att hitta perfekta produkter för just dina behov?
Våra experter hjälper dig.