Guide för valet av slang för pumpar och vätskehanteringsystem
Rätt pumpslang är ett måste när ett pumpsystem för vätskehantering byggs upp. Men före valet måste man beakta alla aspekter av tillämpningen: kemikaliekompatibilitet, driftstemperatur, tryck, erforderliga myndighetsgodkännanden, slangens gaspermeabilitet samt krav på rening/sterilisering.
Använd "Guide för slangval" nedan för att få hjälp att välja lämplig slang för din tillämpning. Guiden för kemikalieresistens och sammanfattningen av kemikalieresistens i nedanstående tabell är bara vägledande. Kemikalieresistens och slangslitage kan variera enligt användningen. Testa alltid slangen som du väljer enligt de faktiska förhållandena.
Vi finns här för att hjälpa dig bestämma rätt slang för din pump och dina vätskehanteringsbehov. Läs mer om kemikalieklassificieringar och formler nedan.
Klassificeringar av kemikalieresistens
A – Ingen skada efter 30 dagar av konstant exponering.
B – Liten eller ingen skada efter 30 dagar av konstant exponering.
C – Viss påverkan efter 7 dagar av konstant exponering. Påverkan kan inkludera: sprickor, krackelering, förlust av styrka, missfärgning, uppmjukning eller svällning. Uppmjukning eller svällning är reversibla i vissa fall.
D – Rekommenderas inte för kontinuerlig användning. Omedelbar skada kan uppstå.
"_" – Testdata inte tillgängliga eller inte tillämpbara.
Sammansättning | Drifts temperatur |
Harts intyg |
Hårdhetsmätare | Sammanfattning av kemikalieresistens | Permeabilitet (cirka)† Enheter: {ml-mmsek-cm2-cm Hg} x 10-10 |
||||||||
Syror, svaga |
Syror, starka |
Baser, svaga |
Baser, starka |
Ozon | UV -ljus |
CO2 | H2 | O2 | N2 | ||||
Bev-A-Line® IV | -51 till 71 °C (-60 till 160 °F) |
FDA, USP, USDA, | 80 (D) | B | D | B | B | D | — | — | — | — | — |
Bev-A-Line® V | -51 till 93 °C (-60 till 200 °F)* |
National Formulary | 80 (D) | B | B | B | B | D | — | — | — | — | — |
Bev-A-Line® XX | -51 till 71 °C (-60 till 160 °F) |
FDA*, NSF* | 55 (D) | C | D | C | D | C | A | — | — | — | — |
C-FLEX® | -73 till 135°C (-100 till 275°F) |
FDA, USP, USDA, GMP | 50 (A) | A | A | A | A | — | B | — | — | 150 | — |
Chemfluor®367 | -240 till 260°C (-400 till 450°F) |
FDA | 58 (A) | A | A | A | A | A | — | — | — | — | — |
Koppar | -53 till 204 °C (-60 till 400 °F) |
Inget | — | D | D | C | C | A | A | — | — | — | — |
EPDM livsmedelsgodkänd; PTFE-belagd; trådarmering |
-40 till 148 °C (-40 till 300 °F) |
FDA, USDA, 3A | — | A | B | A | A | — | — | — | — | — | — |
ETFE | -101 till 150 °C (-150 till 302 °F) |
GMP | 75 (D) | A | A | A | A | A | A | — | — | — | — |
FEP | -270 till 205 °C (-454 till 400 °F) |
FDA, USP, GMP | 55 (D) | A | A | A | A | A | A | 5,9 | 1,3 | 14 | 2,0 |
Gummi | -26 till 70 °C (-15 till 158 °F) |
GMP | 35 (A) | A | D | A | B | C | D | 1311 | 492 | 307 | 118 |
Hypalon® | 4 till 104 °C (40 till 220 °F) |
Inget | 70 (D) | — | A | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kynar® | -40 till 127 °C (-40 till 260 °F) |
FDA, USP, USDA | 80 (D) | A | A | A | A | A | A | — | — | — | — |
MFA | -75 till 250 °C (-103 till 482 °F) |
USP | 59 (D) | A | A | A | A | A | A | — | — | — | — |
Norprene® | -60 till 135 °C (-75 till 275 °F) |
GMP | 61 (A) | A | B | A | C | A | B | 1200 | — | 80 | 200 |
Norprene® livsmedelsgodkänd | -51 till 135 °C (-60 till 275 °F) |
FDA, NSF, GMP | 61 (A) | A | B | A | C | A | B | 1200 | — | 80 | 200 |
Norprene® tryck | -51 till 135 °C (-60 till 275 °F) |
FDA, 3A, NSF | 61 (A) | A | B | A | C | A | B | 1200 | — | 80 | 200 |
Nylon | -51 till 93 °C (-60 till 200 °F) |
Inget | — | A | D | A | C | C | D | 20 | 19 | 5,4 | 1,1 |
PEEK | Upp till 100 °C (Upp till 212 °F) |
Inget | — | A | A | A | A | A | A | — | — | — | — |
PFA | -195 till 260 °C (-320 till 500 °F) |
FDA, USP, GMP | 60 (D) | A | A | A | A | A | A | — | — | — | — |
PFA-450 högren | -195 till 260 °C (-320 till 500 °F) |
FDA, GMP | 60 (D) | A | A | A | A | A | A | — | — | — | — |
PharMed® | -59 till 135 °C (-75 till 275 °F) |
FDA, USP, NSF, GMP | 64 (A) | A | B | A | C | A | B | 1200 | — | 80 | 200 |
Polyetylen | -73 till 80°C (-100 till 175°F) |
FDA, USDA | 50 (D) | A | D | B | B | B | A | 280 | — | 60 | 20 |
Polyetylen, FEP-fodrad |
-73 till 80°C (-100 till 175°F) |
FDA, GMP | — | A | A | A | A | A | A | 5,9* | 1,3* | 14* | 2,0* |
Polyimid | -250 till 480°C (-418 till 896°F) |
USP, NEMA | — | A | A | A | A | A | A | — | — | — | — |
Polypropylen | 0 till 121°C (32 till 250°F) |
FDA, USDA | 75 (D) | A | D | B | B | C | D | 90 | — | 25 | 4 |
Polyuretan (genomskinlig, akvatint) |
-40 till 82 °C (-40 till 180 °F) |
Inget | 95 (A) | B | D | B | B | A | — | 395 | 66 | 10,5 | 17,1 |
Polyuretan (röd, grön, blå, svart) |
-57 till 85 °C (-70 till 185 °F) |
Inget | 95 (A) | B | D | B | B | A | — | 395 | 66 | 10,5 | 17,1 |
PTFE | -240 till 260 °C (-400 till 500 °F) |
FDA, USP, GMP | 50 (D) | A | A | A | A | A | A | 6,8 | — | — | 1,0 |
PTFE färgkodad |
-240 till 260 °C (-400 till 500 °F) |
Inget | 50 (D) | A | A | A | A | A | A | 6,8 | — | — | 1,0 |
PVC | -12 till 60 °C (10 till 140 °F) |
Inget | 65 (A) | A | A | A | A | A | A | 6,8 | — | — | 1,0 |
PVC Bubble® | -21 till 82 °C (-5 till 180 °F) |
Inget | 55 (A) | A | D | A | D | B | D | 1305 | — | 1345 | — |
PVC livsmedelsgodkänd | -12 till 60 °C (10 till 140 °F) |
FDA, 3A, USDA | 65 (A) | A | A | A | A | A | A | 6,8 | — | — | 1,0 |
PVC förstärkt | -21 till 82 °C (-5 till 180 °F) |
FDA, USDA, NSF, 3A | 65 (A) | A | D | A | A | B | D | 36 | — | 36 | — |
PVC trådarmerad |
-4 till 65 °C (25 till 150 °F) |
FDA, USDA, 3A, NSF | 70 (A) | A | D | A | A | B | D | 36 | — | 36 | — |
Silikon, peroxidhärdad |
-51 till 238 °C (-60 till 460 °F) |
FDA, USP, GMP | 50 (A) | B | D | A | A | A | — | 20 132 | 6579 | 7961 | 2763 |
Silikon, platinahärdad |
-51 till 238 °C (-60 till 460 °F) |
FDA, USP, USDA, GMP | 50 (A) | B | D | A | A | A | — | 20 132 | 6579 | 7961 | 2763 |
Silikon förstärkt, peroxid |
-51 till 204 °C (-60 till 400 °F) |
FDA, USP, GMP | 60 (A) | B | D | A | A | A | — | 20 132 | 6579 | 7961 | 2763 |
Rostfritt stål, 316 | -53 till 289 °C (-65 till 550 °F) |
Inget | — | A | B | A | C | A | A | — | — | — | — |
Tygon®, FEP-fodrad |
-40 till 82 °C (-40 till 180 °F) |
FDA*, USP*, GMP | 67 (A) | A | A | A | A | B | B | 5,9* | 1,3* | 14* | 2,0* |
Tygon® bränsle/smörjmedel |
-37 till 74 °C (-35 till 165 °F) |
GMP | 57 (A) | B | C | C | D | A | A | 100 | — | 12 | 22 |
Tygon® livsmedel/dryck |
-45 till 74°C (-49 till 165°F) |
FDA, NSF, 3A | 63 (A) | A | B | A | B | B | D | 270 | — | 30 | 60 |
Tygon® hög renhet |
-70 till 52 °C (-94 till 125 °F) |
FDA, USP, GMP | 72 (A) | A | C | A | A | B | B | 745 | — | 135 | 45 |
Tygon® högren, förstärkt |
-70 till 52 °C (-94 till 125 °F) |
FDA, NSF, GMP | 72 (A) | A | C | A | A | B | B | 745 | — | 135 | 45 |
Tygon® labb; vakuum |
-50 till 74 °C (-58 till 165 °F) |
FDA, GMP | 55 (A) | A | D | A | D | B | D | 360 | — | 40 | 80 |
Tygon® LFL |
-50 till 74 °C (-58 till 165 °F) |
FDA, USP, GMP | 56 (A) | A | A | A | B | — | — | — | — | — | — |
Tygon® tryck |
-44 till 74 °C (-47 till 165 °F) |
FDA, 3A, NSF | 65 (A) | A | A | B | A | — | — | 2700 | — | 600 | 300 |
Tygon® sanitär silikon pres. |
-51 till 160 °C (-112 till 320 °F) |
FDA, USP, NSF, GMP | 70 (A) | B | D | A | A | A | — | — | — | — | — |
Tygon® silikon |
-80 till 200 °C (-112 till 392 °F) |
FDA, USP, NSF, GMP | 50 (A) | A | C | A | A | B | B | — | — | — | — |
Tygon® ultra kemikalieresistens |
-78 till 52 °C (-108 till 125 °F) |
GMP | 72 (A) | A | C | A | A | B | B | 4840 | — | 980 | 350 |
Tygothane® tryck |
-73 till 82 °C (-100 till 180 °F) |
FDA, NSF | 82 (A) | C | C | B | D | A | — | 1680 | — | 180 | 60 |
Vinyl | -43 till 82 °C (-45 till 180 °F) |
GMP | 67 (A) | A | D | A | A | C | D | 360 | — | 40 | 80 |
Viton® | -32 till 204 °C (-25 till 400 °F) |
GMP | 75 (A) | A | A | C | D | A | A | 79 | — | 15 | 4,3 |
*Baseras på innerbehållare
†Vid 25 °C
Bev-A-Line—Reg TM Thermoplastic Processes, Inc.
Bubble—Reg TM Sherwood Medical Industries Inc.
Chemfluor, Norprene, PharMed, Tygon, Tygothane—Reg TM Norton Performance Plastics Corp.
C-FLEX—Reg TM Consolidated Polymer Technologies, Inc.
Hypalon, Viton—Reg TM DuPont Dow Elastomers L.L.C.
Kynar, Superflex—Reg TM Elf Atochem North America
PTFE—Reg TM E. I. DuPont de Nemours & Co.
Pumpslang för en mängd olika tillämpningar och marknader
Pumpslang används för en mängd olika tillämpningar och på/i många olika marknader resp. branscher:
- Lösningar, produkter och resurser för life science-forskning
- Kromatografi och masspektrometri
- Analytisk kemi
- Bioläkemedelsproduktion
- Säkerhet
- Lösningar för kontrollerad miljö och för renrum
Alla har den betrodda Masterflex-® pumpslangen för sina specifika behov. Besök vår webbplats eller kontakta oss för mer information.
Den slangguide du behöver
Behöver du mer hjälp i valet av slangar för peristaltiska pumpar? Våra Masterflex® Urvalsguiderna för pumpslangar kan vara till hjälp: Läs mer om passande slangar för peristaltiska pumpar till den vätska du vill använda. Vi finns här och kan hjälpa dig hålla din forskning igång. Kontakta oss i alla frågor som rör pumpslangar.