Ismatec: Guide för slangval
Välj slang
För ett komplett Ismatec-pumpsystem, beställ färgkodade slangledningar med två eller tre stopp, eller nominella slangledningar. En mängd olika material och storlekar finns tillgängliga, samt även förlängningsslangar.
Slangtyper
Slangledning med två stopp
Använd slangledning med två stopp i kassetter av standardstorlek och i uppsättningar med slangurtag. Välj mellan sju olika materialsammansättningar nedan. Förlängningsslang är också tillgänglig. Slangventilerna är färgkodade enligt slangens innerdiameter ID för att kunna identifieras snabbt. Stoppen håller slangledningen vid den optimala spänning som är nödvändig för att pumphuvudvalsarna ska ockludera slangen. Det resulterar i en pålitlig pumpfunktion och repeterbara flödeshastigheter.
Slangledning med tre stopp
Använd slangledningar med tre stopp i minikassetter. Välj mellan sju olika materialsammansättningar nedan. Förlängningsslang är också tillgänglig. Slangstopp, färgkodade enligt slangens innerdiameter ID, håller slangledningen vid den optimala spänning som är nödvändig för att pumphuvudvalsarna ska ockludera slangen. Det resulterar i en pålitlig pumpfunktion och repeterbara flödeshastigheter. Tre stopp ger dig två sektioner slang att använda istället för bara en. När en sektion av slangen utmattas, finns en fräsch sektion redo att användas.
Nominell slangledning
Använd den nominella slangledningen med pumpar som har snabbkoppling eller slangurtag. Välj mellan sju olika sammansättningar av slangmaterial nedan.
Information om slangmaterial
Material | Utseende | Temperatur | Livslängd vid 100 varv/min | Fördelar | Användningsområde |
---|---|---|---|---|---|
Tygon | Genomskinlig | -50 till 74 °C | 300 timmar | Genomskinlig och ekonomisk | Syror, alkaliska medel, viskösa vätskor |
Tygon LFL | Genomskinlig | -50 till 74 °C | 300 timmar | Farmaceutiskt godkänd. Längst flexibel livslängd av alla Tygon | Syror, alkaliska medel, viskösa vätskor, farmaceutiska produkter |
Silikon (peroxidhärdad) | Halvgenomskinlig | -60 till 260 °C | 800 timmar | Utmärkt biokompatibilitet | Sterila vätskor |
Silikon (platinahärdad) | Halvgenomskinlig | -60 till 260 °C | 800 timmar | Väldigt låg urlakning av organiska föreningar | Sterila vätskor |
Norprene | Opak, svart | -50 till 130 °C | 1400 timmar | Lång hållbarhet | Syror, alkaliska medel, allmänna ändamål |
Viton | Opak, svart | -20 till 205 °C | 160 timmar | Resistent mot de flesta kemikalier | Syror, alkaliska medel, lösningsmedel, viskösa vätskor |
PharMed | Opak, beige | -50 till 130 °C | 1400 timmar | Farmaceutiskt godkänd | Syror, alkaliska medel, sterila vätskor, viskösa vätskor |
Hur du beställer slang med 2 eller 3 stopp
Välj antingen slangledning med 2 stopp eller 3 stopp enligt kraven som din pump ställer
STEG 1
Välj ett slangmaterial
STEG 2
Välj den storlek på innerdiametern ID som behövs för flödeshastigheten och pumpsystemet
STEG 3
Gör ditt system komplett med en förlängningsslang. Du kan ansluta slangar som har stopp och förlängningsslangar med hullingförsedda slangkopplingar eller genom att skarva ihop dem.