Masterflex® B/T® serie peristaltiska pumpar
Bulktransfer i toppklass
Högsta flödeshastighet
Flödesintervall: 0.3 till 42 LPM
Gör jobbet effektivt
Masterflex® B/T serie slangpumpar har de högsta flödeshastigheterna bland Masterflex®-pumparna. Bland fördelarna kan nämnas:
- Optimal bulköverföring med slangpump
- Högsta flödeshastighet
- Flödesintervall från 0.3 till 42 LPM
Våra pumpar i B/T-serien gör jobbet effektivare, helt enkelt. Och med sina kraftiga motorer och briljanta riskskydd är de gjorda för att hålla.
Masterflex B/T serie pumpkomponenter
Reimage fluid handling
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
A broad flow range, from 0.65 to 42 LPM (0.17 to 11.1 GPM), for integration into your higher-flow bioprocess applications. Pump head accepts B/T PerfectPosition® pump tubing sizes B/T 87 and B/T 91 for repeatable and reliable performance. Open-head sensor technology stops the drive motor when pump head is opened.
Kundanpassade tjänster och verktyg
Anpassade lösningar
Samverkan för anpassade pumpar – vi gör verklighet av idéer sedan mer än 50 år.
Läs mer
Kundanpassad, måttbeställd slang
Vi har den flexibilitet som krävs för att klara dina behov och hjälpa dig spara både tid och pengar. Välj slangtyp, längd och kvalitet.
Läs mer
Masterflex peristaltiska pumpar, serie— shoppa efter flödesintervall
Ismatec® serie
Microflow, hög noggrannhet
Flödesintervall:
0.0001 till 365 ml/min
Mikroflödespumpar >
L/S® serie
Exakt flödesstyrning
Flödesintervall:
0.00005 till 3400 ml/min
Precisionsflöde >
I/P® serie
Kraftfulla system
Flödesintervall:
0.001 till 26 LPM
Industriellt flöde >
B/T® serie
Högsta flödeshastigheter
Flödesintervall:
0.3 till 42 LPM
Max. flödespumpar >
Behöver du mer information eller hjälp med att hitta perfekta produkter för just dina behov?
Våra experter hjälper dig.