Slanglivslängd,tekniska data och urvalsriktlinjer
Urvalsriktlinjer
Prestanda för slanglivslängden är bara en av många faktorer som råder i dina pumptillämpningar. Dessa praktiska referensdiagram hjälper dig i valet av slang för din pumptillämpning.
Slanglivslängden visas i timmar vid olika motorhastigheter vid kontinuerlig pumpning av vatten vid 21°C (70°F) och 0 bar (psig). Masterflex® livslängdsdata beräknas från tid till fel eller minskning till 50% flödeshastighet, vilket som kommer först.
Allmänt sett:
- Slangmaterialen Norprene® och PharMed® erbjuder den bästa slanglivslängden i alla tillämpningar där den vätska som pumpas är kemiskt kompatibel.
- Precisionsslang med höga prestanda har en 20 till 30% ökad slanglivslängd jämfört med precisionsslang.
- Norprene och Pharmed för högtryck har den bästa livslängden i trycktillämpningar.
- Peroxid-härdad silikonslang har upp till 40% längre livslängd. Platina-härdad silikonslang har bättre biokompatibilitet och färre extraherbara ämnen. Biopharm Plus platina-härdad silikonslang håller upp till fem gånger längre än andra platina-silikonslangar.
Andra faktorer som måste övervägas i bestämningen av bästa slang för tillämpningen:
- Vätskekompatibilitet
- Vätsketemperatur
- Systemtryck
- Motor rpm
- Slangens klarhet
- Livslängd
- Underhållsperioder
- Slangens renhet
- Viskositet
När slangen har valts ut:
- Testa den i din tillämpning.
- Övervaka slanglivslängden i drift, var uppmärksam på tecken på utmattning (t.ex. små läckage, nötning etc.)
- Sätt upp ett underhållsschema så att slangfel kan förebyggas.
Övervaka den tid som slangen sitter i pumpen. Flytta fram den 8 till 12” på dags-, vecko-, månads- eller kvartalsbasis, beroende på dina erfarenheter med underhållsschemat.
Testparametrar
Dessa diagram anger den genomsnittliga livslängden för de Masterflex®-slangar som används i våra standard-pumphuvuden. Slanglivslängden visas i timmar vid olika motorhastigheter vid kontinuerlig pumpning av vatten vid 21°C (70°F) och 0 bar (0 psig). Data har samlats in från åratals tester av Masterflex peristaltiska pumpar. Masterflex livslängdsdata beräknas från tid till fel eller minskning till 50% flödeshastighet, vilket som kommer först.
Diagrammen skall användas endast som en allmän jämförelse. Vi garanterar inte att du uppnår de visade resultaten. Normalt påverkas livslängden för alla slangtyper av temperatur, pumpmotorns varvtal, kemikaliekompatibilitet och tryck.