Guide för slangkopplingsval
Bioteknikvärlden är full av val. Och det handlar inte enbart om personliga preferenser: varje del måste passa med övriga som ett sömlöst ekosystem, för att laboratorieutrustningen skall fungera korrekt.
Vi på Masterflex vill göra denna process enklare. Denna slangkopplingsguide hjälper dig att hitta rätt produkt för just dina behov.
Hur man väljer rätt kopplingar
Efter du har valt pump, kromatografisystem eller fermenteringsutrustning behöver göra korrekta anslutningarna. Fel kopplingar kan orsaka problem som t.ex.:
- Läckage
- Oönskade flödesbegränsningar
- Dyrbara stilleståndstider
Genom att välja rätt kopplingar kan du låta din utrustning göra det jobb som du kräver av den.
Välj kopplingar
-
Slangtyp
Hullingförsedda kopplingar fungerar bäst med böjliga slangar som t.ex. silikon eller PharMed®. Kompressionskopplingar fungerar bra med styva rörledningar, t.ex. PTFE eller polypropylen.
-
Materialtyper
Vätskor som är inkompatibla med kopplingsmaterialet kan orsaka läckage eller systemskada. För flöden som är i hög grad korrosiva är PTFE-kopplingar bäst. Se våra diagram över kemisk resistans för att kontrollera materialkompatibiliteten för din vätska.
-
Kontrollera temperatur- och tryckförhållanden
Vätskor som är inkompatibla med kopplingsmaterialet kan orsaka läckage eller systemskada. För flöden som är i hög grad korrosiva är PTFE-kopplingar bäst. Se vår databas över kemikalie- och materialkompatibilitet för din vätska.
Grundläggande typer av slangkopplingar
De hullingförsedda kopplingarna glider in i den böjliga slangen. Slangens elasticitet håller slangen på plats på kopplingen i installationer med lågt tryck.
Kamkopplingar är snabblossande kopplingar för användning med slang. Anslut en honkoppling med en hanadapter och dra ned armarna för en säker anslutning. Kapabla att motstå högtryckstillämpningar.
Kromatografikopplingar är en typ av kompressionskoppling som är konstruerad för HPLC och andra högtryckstillämpningar. Dessa kopplingar motstår tryck så högt som 1000 psi.
Kompressionskopplingar har en mutter som komprimerar styva slangar mot kopplingsstommen för högtryckstillämpningar.
Luer kopplingar är framtagna för att fungera med mikroslang och sprutor av luer-typ. Anslutningsändar av standardstorlek gör luer-slangkopplingar, kranar och grenrör helt utbytbara för garanterat säkra installationer.
Rörkopplingar är gängade i storlekar enligt NPT (National Pipe Taper), UNF (Unified Fine Thread) eller BSP (British Standard Pipe) för permanenta röranslutningar med användning av högtryck.
Snabblossade kopplingar gör det möjligt att sätta fast och lossa slanganslutningar utan att separera slangen från kopplingen. Tillgängliga med hullingförsedda anslutningar, samt rör-, kompressions- och John Guest®-anslutningar.
Sanitetskopplingar är framtagna för kontamineringsfria slanganslutningar. De flesta av dessa autoklaverbara kopplingar uppfyller FDA- och USDA-krav samt 3A Sanitary Standards.
Rörgängstorlekar
Ursprungligen specificerades rör med standardiserad ytterdiameter (OD) och väggtjocklek så att den nominella rörstorleken på ett ungefär skulle motsvara innerdiametern (ID). På grund av att förhållandet mellan OD, väggtjocklek och nominell rörstorlek inte längre stämmer, är tumskalan som NPT (National Pipe Taper) och UNF (Unified Fine Thread) använder annorlunda mot den standardmässiga engelska tumskalan.
erbjuder även BSP British Standard Pipe) kopplingar för anslutningssystem som använder både NPT- och BSP-gängkonfigurationer. Se nedanstående tabell för jämförelse av dessa två gängmodeller.
Storlek | Gängor per tum | |
NPT | BSP | |
1/8" | 27 | 28 |
1/4" | 18 | 19 |
3/8" | 18 | 19 |
1/2" | 14 | 14 |
3/4" | 14 | 14 |
Överensstämmelseintyg
Håll utkik efter "intygsikonen" som visas med tillämpliga produkter, så att du enkelt kan se när ett kvalitetsintyg är tillgängligt. Vårt kundserviceteam kan utfärda ett intyg på harts- och elastomerefterlevnad för många av våra kopplingar, slangledningar och packningsprodukter. Du kan efterfråga detta KOSTNADSFRIA dokument vid inköpet genom att markera alternativet ”Efterlevnad” för en specifik vara.
Certifikaten anger ditt företags:
- Beställningsnummer
- Orderreferensnummer
- Katalognummer
- Formel/sammansättning
- Partinummer (om tillämpligt)
- Ursprungsland
Certifikaten anger även de föreskrifter som kopplingen, slangen eller packningen uppfyller, inkl.:
- FDA
- USP
- USDA
- National Formulary
- NSF International
- GMP
- 3A
Använd vår kopplingsguide
Att köpa in kompatibla delar kan vara knepigt; det är ju en viktig del av processen för laboratoriekonstruktionen som lätt kan gå fel, om inkompatibla delar inhandlas. Vi underlättar sökningen efter rätt kopplingar. Säkert hittar du exakt det du behöver i vår kopplingsguide.