Guide för val av slang till viskösa vätskor
Select tubing size based on flow rate and viscosity
Hur du använder detta diagram
Exempel:
Du har 800 centipoise vätska som du vill pumpa med 150 ml/min. Hitta 150 mL/min på axeln "Flow rate” (flödeshastighet) i diagrammet, och hitta 800 centipoise på axeln "Viscosity" (viskositet). Följ de två punkterna till den plats de möts på. Diagrammet visar att L/S® 35- och L/S® 36-slangledning kommer att producera den önskade flödeshastigheten. Dessa slangstorlekar fungerar även för lägre viskositet och lägre flödeshastighet.
Begrundanden:
Alla testdata om viskositet erhölls med användning av styvt slangmaterial såsom Norprene®, PharMed®, Viton®och Tygon® därför att dessa sammansättningar presterar bäst i högviskösa tillämpningar. Tester utfördes med vätskor vid 21 °C (0 °F) och mottryck på 0 bar (0 psig). Diagrammet används bäst som allmän vägledning bara, och det är inte garanterat att du kommer att uppnå resultaten som visas.
  • Masterflex pumpslang
  • OEM-pumplösningar